Fortfahren mit
07-1813
Anti-Septin-2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 5, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 5, septin 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEPTIN2(4735)
General description
41 kDa
Septin-2 gehört zur Familie der GTPasen. Septine wurden ursprünglich als Regulatoren der Zytokinese charakterisiert, später wurde jedoch auch ihre Beteiligung an anderen Zellabläufen festgestellt. Neue Studien zeigen, dass Septine eine breitere Rolle bei mikrotubulusabhängigen Prozessen spielen, z. B. bei Karyokinese, Exozytose und Erhaltung der Zellform. Viele Mitglieder der Septin-Familie kolokalisieren oder interagieren mit dem Mikrotubuluszytoskelett, was darauf hindeutet, dass dies allgemeine Eigenschaften von Septinen sein könnten. Septin-2 wird im Hirn exprimiert und könnte mit Morbus Alzheimer in Verbindung stehen.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
His-markiertes rekombinantes Protein, das humanem Septin-2 entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunfluoreszenz: Von einem externen Labor unter Verwendung einer repräsentativen Charge beschrieben.
Verwenden Sie den Anti-Septin-2-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB und IF validiert wurde, um Septin-2 nachzuweisen, auch als Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 5, septin 2 bekannt.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Septin-2.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Septin-2 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Kontrolle
HEK293-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT321ABT166MAB4356
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
1A6C2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
6C1.2, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kerrie B Collins et al.
The Journal of cell biology, 219(2) (2019-12-23)
Podosomes are compartmentalized actin-rich adhesions, defined by their ability to locally secrete proteases and remodel extracellular matrix. Matrix remodeling by endothelial podosomes facilitates invasion and thereby vessel formation. However, the mechanisms underlying endothelial podosome formation and function remain unclear. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07-181304053252511707