Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A6C2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A6C2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEPTIN9(10801)
General description
Septin-9 (auch bekannt als achtes Septin, Eseptin und MLL-Septin-ähnliche-Fusion) wird bei Ratten und Mäusen durch das Sept9-Gen kodiert (SEPT9 beim Menschen). Septine sind GTP-bindende Proteine, die Oligomere höherer Ordnung und filamentöse Polymere bilden können, die mit der Zellmembran und dem Zytoskelett in Kontakt sind. Septine sind an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt, darunter Zytokinese, Karyokinese, Exozytose und Erhaltung der Zellform. Die Expression von SEPT2, SEPT6, SEPT7 und SEPT9 im Herzgewebe korreliert laut Berichten gut mit der Zytokineseaktivität der Kardiomyozyten während der Entwicklung des Herzens, ist im embryonalen Herzen stark exprimiert, wird um die Geburt herunterreguliert und ist im erwachsenen Herzen nicht nachweisbar. (PMID 16739252 und 24837489). Der Klon 1A6C2 wurde mit einer Immunogensequenz erzeugt, die nur in Isoform 1 von Septin-9 der Ratte (SLP-a; Q9QZR6) vorhanden ist, jedoch in den Isoformen 2–4 der Ratte (SLP-b, lange und kurze Formen von E-Septin) fehlt. Die Immunogensequenz ist in murinen Spezies (A2A6U3) zu 100 % konserviert, unterscheidet sich um eine Aminosäure im Vergleich zur entsprechenden menschlichen Sequenz in Isoform 2 und fehlt in den menschlichen Isoformen 1, 3 und 4 (Q9UHD8).
~ 65 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von Septin-9 der Ratte entspricht.
Epitop: N-Terminus
Application
Der Anti-Septin-9-Antikörper, Klon 1A6C2, ist ein Antikörper gegen Septin-9 zur Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Adhäsion (CAM)
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Septin-9 in HeLa-Zellen nach (Dr. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:100 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Septin-9 in HeLa-Zelllysat nach (Dr. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Western-Blot-Analyse: Eine 1:100 Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Septin-9 in HeLa-Zelllysat nach (Dr. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Septin-9 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Septin-9 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABT321 | 04055977161588 |