Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
07-369-I
Sigma-Aldrich
Anti-Dimethyl-Histon H3-Antikörper (Lys36)
serum, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.1t, H3/t/ H3t/ H3/g
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys36)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Region nahe des N-Terminus von humanem Dimethyl-Histon H3 entspricht, das an Lys36 methyliert ist.
Anwendung
Der Anti-Dimethyl-Histon H3-Antikörper (Lys36) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf Histon H3 abzielt und in Western Blot, Dot Blot und Chromatin-IP (ChIP) geprüft wurde.
Dot-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnungen einer repräsentativen Charge wies Dimethyl-Histon H3 (Lys36), jedoch nicht nichtmethyliertes Histon H3 oder andere Peptide, die modifizierten Histonen entsprechen, nach.
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Dimethyl-Histon H3 (Lys36) in HeLa-Zelllysat.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Dimethyl-Histon H3 (Lys36) in 10 µ HeLa-Säureextrakt nach und zeigte einen Signalverlust in 0,5 µg nichtmethyliertem rekombinantem Histon H3.
Zielbeschreibung
~ 17 kDa gemessen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Broad-spectrum fungal resistance in sorghum is conferred through the complex regulation of an immune receptor gene embedded in a natural antisense transcript.
Lee, et al.
Plant Cell, 34, 1641-1665 (2022)
Sanghun Lee et al.
The Plant cell, 28(7), 1640-1661 (2016-06-30)
Posttranslational modification of histones modulates gene expression affecting diverse biological functions. We showed that the Arabidopsis thaliana histone methyl transferases SET DOMAIN GROUP8 (SDG8) and SDG25 regulate pep1-, flg22-, and effector-triggered immunity as well as systemic acquired resistance. Genome-wide basal