Fortfahren mit
07-1402-I
Anti-GLUT2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2, Glucose transporter type 2, liver, GLUT-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slc2A2(20526)
General description
SLC-Transporter-Familie 2, facilitated glucose transporter member 2 (UniProt P14246; auch bekannt als Glucosetransporter Typ 2, Leber, GLUT-2) wird in murinen Spezies vom Slc2a2-Gen (auch bekannt als Glut-2, Glut2, Gen-ID 20526) kodiert. GLUT (Glucosetransporter) sind eine Familie von integralen Membranproteinen, die die Aufnahme von Glucose in Zellen ermöglichen. Molekulares Klonen von Glucosetransportern identifizierte eine Familie von eng miteinander verwandten Genen, die mindestens 7 Proteine mit einer stark ausgeprägten Homologie (45 % bis 65 %) kodieren. GLUT2 ist ein erleichternder Glucosetransporter, der den bidirektionalen Transfer von Glucose durch die Hepatozytenmembran vermittelt. Er liegt in der Plasmamembran von pankreatischen Beta-Zellen in hohen Konzentrationen vor und leitet dort den ersten Schritt der glucosestimulierten Insulinausschüttung ein. Aufgrund seiner geringen Affinität und hohen Kapazität transportiert GLUT2 Zucker aus der Nahrung (Glucose, Fructose und Galactose) mit einer großen Spanne von physiologischen Konzentrationen und zeigt dabei große bidirektionale Ströme in die und aus den Zellen. Er ist zusammen mit dem Na+/Glucose-Co-Transporter auch am Transport von Glucose in den Dünndarm und die Niere beteiligt. Die hepatische GLUT2-Expression wird in primären Hepatozyten und Hepatozytenzelllinien auf dosisabhängige Weise gemäß der Glucosekonzentration hochreguliert. Außerdem wird die hepatische GLUT2-Expression beim Hungern herabreguliert und kehrt nach der Nahrungsaufnahme wieder zu normalen Werten zurück. Bei Tieren mit Diabetes ist die hepatische GLUT2-Expression erhöht, wird jedoch auf normale Werte korrigiert, wenn die hyperglykämischen Zustände durch exogenes Insulin korrigiert werden.
Literatur: Burkhardt, BR., et al. (2005). FEBS Lett. 579, 5759 5764.
~50 kDa gemessen. 57,49/57,11/57,09 kDa (Mensch/Maus/Ratte) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Domäne von:
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer 16-Aminosäuren-Sequenz in der ersten extrazellulären Schleife von Maus-GLUT2 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie GLUT2 mit diesem aufgereinigten polyklonalen Anti-GLUT-2-Antikörper aus Kaninchen, Katalognr. 07-1402-I, der zur Verwendung in Western Blot validiert ist, nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies GLUT2 in 10 µg Zelllysaten von Mensch A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), Maus (C2C12, NIH/3T3, Raw 264.7) und Ratte (L6, PC12) sowie in einem Hirngewebehomogenat von Mäusen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper zielt auf eine Region in der ersten extrazellulären Schleife von GLUT2 von Mensch, Maus und Ratte ab.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Affinitätsgereinigt.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies GLUT2 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-140407-140107-1407
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
mouse ... Slc2A2(20526)
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
Gene Information
human ... SLC2A1(6513)
Gene Information
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1