Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
07-1401
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT-1-Antikörper, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
Größe auswählen
50 μG
€ 432,00
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB071401
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 432,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB071401
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A1(6513)
Allgemeine Beschreibung
Solute Carrier Family 2, Facilitated Glucose Transporter Member 1 (UniProt: P11166; auch bezeichnet als Glukosetransporter Typ 1, Erythrozyten/Gehirn, GLUT-1, HepG2-Glukosetransporter) wird beim Menschen von dem Gen SLC2A1 (auch bezeichnet als GLUT1) kodiert (Gene ID: 6513). Glukosetransporter sind eine Familie integraler Membranproteine, die die Aufnahme von Glukose in die Zelle ermöglichen. Es sind sieben verschiedene Glukosetransportproteine, GLUT-1 bis GLUT-7, beschrieben. GLUT-1 ist ein hochkonserviertes, ubiquitär vorkommendes Multipass-Membranprotein für die konstitutive Glukoseaufnahme. Es weist eine sehr breite Substratspezifität auf und kann unterschiedliche Aldosen, Pentosen und Hexosen eingeschlossen, transportieren. Außerdem handelt es sich dabei um den vorherrschenden Glukosetransporter in embryonalem und fötalem Gewebe. In vielen Organen kommt GLUT-1 vor allem auf Endothelzellen von Blut-Gewebe-Schranken vor. Dort hat es die spezialisierte Funktion, Glukose aus dem Blut in Organe zu transportieren, die kleine gelöste Substanzen nur schlecht über passive Diffusion aufnehmen können. Darüber hinaus kommt GLUT-1 bei Säugetieren in großer Zahl in der Erythrozytenmembran vor, wo es eine rasche Äquilibrierung von Glukose zwischen dem Zytoplasma des Erythrozyten und dem Blutplasma herbeiführen kann. Die Anzahl an GLUT-1-Transportern ist bei der Tumorentstehung häufig hochreguliert. Mutationen des SLC2A1-Gens sind mit dem GLUT-1-Defizit-Syndrom 1 und 2 verbunden, das durch im Säuglingsalter beginnende epileptische Enzephalopathie, verzögerte Entwicklung, Mikrozephalie und motorische Inkoordination sowie paroxysmale belastungsinduzierte Dyskinesie gekennzeichnet ist.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt spezifisch den Glukosetransporter Typ 1 (GLUT-1). Es ist gegen ein Epitop innerhalb von 12 Aminosäuren der C-terminalen Region gerichtet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid entsprechend dem C-Terminus des humanen Glukosetransporters 1 (GLUT-1).
Anwendung
Anti-GLUT-1, CT, Art.-Nr. 07-1401 ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Glucose Transporter Member 1 mittels Western Blotting, Immunhistochemie (Paraffin) und Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Getestete Anwendungen
  • Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde GLUT-1 in A431-Zellen nachgewiesen.
  • Analyse mittels Immunhistochemie (Paraffin): Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde GLUT-1 in Gewebeschnitten der menschlichen Bauchspeicheldrüse, der menschlichen Lunge und des menschlichen Plazentagewebes nachgewiesen.
  • Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Qualität
Bestimmt durch Western Blotting im Lysat humaner Nabelschnurven-Endothelzellen (HUVEC).
  • Western Blotting-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde GLUT-1 im Lysat humaner Nabelschnurven-Endothelzellen (HUVEC) nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~54 kDa gemessen; 54,08 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: AB1340
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: +2 °C bis +8 °C.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I W Smoak et al.
Anatomy and embryology, 201(5), 327-333 (2000-06-06)
The embryonic heart depends on glucose during early organogenesis. Glut-1 functions in constitutive glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. This study focuses on Glut-1 expression in the heart during normal
Critical role for lactate dehydrogenase A in aerobic glycolysis that sustains pulmonary microvascular endothelial cell proliferation.
Parra-Bonilla, G; Alvarez, DF; Al-Mehdi, AB; Alexeyev, M; Stevens, T
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null
Expression of glucose transporter GLUT3 by endotoxin in cultured rat astrocytes: the role of nitric oxide.
Cidad, P, et al.
Journal of Neurochemistry, 79, 17-24 (2001)
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)