Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G6.2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
7
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8G6.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:2,000 using A431 cell lysate (used to detect EGFR), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
General description
180 kDa
Der epidermale Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR, ErbB-1; HER1 bei Menschen) ist der Zelloberflächenrezeptor für Mitglieder der epidermalen Wachstumsfaktorfamilie (EGF-Familie) von extrazellulären Proteinliganden. Der epidermale Wachstumsfaktorrezeptor ist ein Mitglied der ErbB-Familie von Rezeptoren, einer Unterfamilie aus vier eng miteinander verwandten Rezeptor-Tyrosinkinasen: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) und Her 4 (ErbB-4). Mutationen, welche die EGFR-Expression oder -Aktivität beeinträchtigen, können zu Krebs führen. EGFR (epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor) befindet sich auf der Zelloberfläche und wird durch die Bindung seiner spezifischen Liganden aktiviert, einschließlich epidermalem Wachstumsfaktors und transformierendem Wachstumsfaktors alpha (TGFα). Bei der Aktivierung durch seine Wachstumsfaktorliganden durchläuft EGFR eine Umwandlung von einer inaktiven monomeren Form zu einem aktiven Homodimer. Zusätzlich zum Bilden von Homodimeren nach der Ligandenbindung kann EGFR an ein weiteres Mitglied der ErbB-Rezeptorfamilie binden, z. B. ErbB2/Her2/neu, um ein aktiviertes Heterodimer zu bilden. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass sich Cluster aus aktivierten EGFR bilden. Bisher ist jedoch unklar, ob die Clusterbildung für die Aktivierung selbst relevant ist oder als Folge der Aktivierung einzelner Dimere auftritt. Die EGFR-Dimerisierung stimuliert seine intrinsische intrazelluläre Protein-Tyrosinkinase-Aktivität. Als Folge tritt die Autophosphorylierung von fünf Tyrosinresten (Y) an der C-terminalen Domäne von EGFR auf. Diese sind Y992, Y1045, Y1068, Y1148 und Y1173. Diese Autophosphorylierung verleiht eine nachgelagerte Aktivierung und Signalisierung durch mehrere andere Proteine, die sich durch ihre eigenen Phosphotyrosin-bindenden SH2-Domänen mit den phosphorylierten Tyrosinen verknüpfen. Diese nachgelagerten Signalproteine leiten mehrere Signalübertragungskaskaden ein, nämlich die MAPK-, Akt- und JNK-Signalwege, die zur DNA-Synthese und Zellproliferation führen. Diese Proteine modulieren Phänotypen wie Zellmigration, -anhaftung und -proliferation. Die Kinasedomäne von EGFR kann Tyrosinreste von anderen Rezeptoren, mit denen sie aggregiert ist, auch kreuzphosphorylieren und sich auf diese Weise selbst aktivieren.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das die zytoplasmische Domäne (C-Terminus) des Human-EGF-Rezeptors kodiert.
Application
Immunzytochemische Analyse:
A431-Zellen wurden kultiviert, fixiert, permeabilisiert und mit Anti-EGFR, Klon 8G6.2 gefärbt
Konfokale immunzytochemische Analyse:
A431-Zellen wurden kultiviert, fixiert, permeabilisiert und mit Anti-EGFR, Klon 8G6.2 gefärbt
Immunpräzipitation:
100 μg A431-Ganzzelllysat wurden in RIPA-Puffer lysiert und mit 5 μg Anti-EGFR, zytoplasmische Domäne, Klon 8G6.2 immunpräzipitiert (IP)
Immunhistochemische Analyse:
Gewebe wurde mit Anti-EGFR, zytoplasmische Domäne, Klon 8G6.2 in einer 1:100-Verdünnung und mit ICH-Select Detection mit HRP-DAB-Reagenzien gefärbt.
A431-Zellen wurden kultiviert, fixiert, permeabilisiert und mit Anti-EGFR, Klon 8G6.2 gefärbt
Konfokale immunzytochemische Analyse:
A431-Zellen wurden kultiviert, fixiert, permeabilisiert und mit Anti-EGFR, Klon 8G6.2 gefärbt
Immunpräzipitation:
100 μg A431-Ganzzelllysat wurden in RIPA-Puffer lysiert und mit 5 μg Anti-EGFR, zytoplasmische Domäne, Klon 8G6.2 immunpräzipitiert (IP)
Immunhistochemische Analyse:
Gewebe wurde mit Anti-EGFR, zytoplasmische Domäne, Klon 8G6.2 in einer 1:100-Verdünnung und mit ICH-Select Detection mit HRP-DAB-Reagenzien gefärbt.
Weisen Sie EGFR (zytoplasmische Domäne) mit diesem Anti-EGFR-Antikörper (zytoplasmische Domäne) Klon 8G6.2 nach, der für den Gebrauch in IC, IH, IP und WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist die zytoplasmische Domäne von EGFR nach.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um EGFR in A431-Zelllysat nachzuweisen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um EGFR in A431-Zelllysat nachzuweisen.
Other Notes
Ersetzt: 04-338
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?