Fortfahren mit
06-720
Anti-HDAC1-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
histone deacetylase 1, reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB, activity assay
Citations:
108
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
General description
65 kDa
Säugetier-HDAC1 (auch HD1 genannt), -HDAC2 (auch Säugetier-RPD3 genannt) und -HDAC3 sind alle mit dem Hefetranskriptionsfaktor Rpd3p verwandt und werden als Histon-Deacetylasen identifiziert. Die Deacetylierung von Histonen ist mit dem Transkriptions-Silencing assoziiert.
Immunogen
6X-His-markiertes Fragment, das den Aminosäuren 53–482 von Maus-Histon-Deacetylase 1 (HDAC1) entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
5 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten HDAC1 aus 500 μg 3T3/A31-RIPA-Lysat.
Immunzytochemie:
Berichten zufolge immunfärbt dieser Antikörper HDAC1 in mit 1 % Paraformaldehyd fixierten und mit 0,1 % Triton X-100 permeabilisierten 3T3-Zellen.
HDAC-Aktivität:
Dieser Antikörper immunpräzipitiert aktives HDAC.
Verwenden Sie den Anti-HDAC1-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in EA, ICC, IP und WB validiert wurde, um HDAC1 nachzuweisen, auch als Histon-Deacetylase 1 bekannt.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt HDAC1, Molekülmasse 65 kDa, und ist spezifisch dafür. Kann ein nichtspezifisches Protein bei ~35 kDa nachweisen.
Weitere artenübergreifende Kreuzreaktivität wurde nicht geprüft.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 0,15 mol NaCl und 0,05 % Natriumazid. Gefroren bei -20 º°C.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen HDAC1 in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-81405-100-I07-1548
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
bovine, human, hamster, rat, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
3F3, monoclonal
clone
2E10, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HERP, a novel heterodimer partner of HES/E(spl) in Notch signaling.
T Iso, V Sartorelli, C Poizat, S Iezzi, H Y Wu, G Chung, L Kedes, Y Hamamori
Molecular and cellular biology null
Mi-Sung Kim et al.
The Journal of clinical investigation, 126(11), 4372-4386 (2016-11-02)
Obese, insulin-resistant states are characterized by a paradoxical pathogenic condition in which the liver appears to be selectively insulin resistant. Specifically, insulin fails to suppress glucose production, yet successfully stimulates de novo lipogenesis. The mechanisms underlying this dysregulation remain controversial.
Alan J Kraker et al.
Molecular cancer therapeutics, 2(4), 401-408 (2003-04-18)
CI-994 or N-acetyldinaline [4-(acetylamino)-N-(2-amino-phenyl) benzamide] is an antitumor cytostatic agent currently undergoing clinical trial. Although several changes in cellular metabolism induced by the drug have been characterized, the primary molecular mechanism of its antitumor activity has been previously unknown. Here
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-720-25UG04054839337529