Merck
05-100-I
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC1-Antikörper, Klon 2E10
clone 2E10, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
HDAC1, Histone deacetylase 1, HD1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Allgemeine Beschreibung
Histon-Deacetylase 1 ist ein Zellkernenzym, das bei der Maus vom Hdac1-Gen (auch als HD1, RPD3, MommeD5, Hdac1-ps bekannt) und beim Mensch vom HDAC1-Gen (auch als GoON-10, RPD3L1 bekannt) kodiert wird. Hdac1 spielt eine wichtige Rolle bei der epigenetischen Regulierung der Genexpression, indem es die Hydrolyse von N(6)-acetylierten Histon-Lysinresten katalysiert. Hdac1 deacetyliert p53 und reguliert dadurch die p53-Aktivität herab.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid (C-EEKPEAKGVKEEVKLA), das den Aminosäuren 467–482 von Maus-HDAC1 entspricht. Die Immunisierungssequenz ist beim Mensch identisch.
Anwendung
Anti-HDAC1-Antikörper Klon 2E10 ist ein Antikörper gegen HDAC1 zur Verwendung in Western Blot und Immunpräzipitation.
Eine Immunpräzipitationsanalyse einer repräsentativen Charge wurde verwendet, um HDAC1 aus HeLa-Zelllysat zu immunpräzipitieren, gefolgt von einem Immunkomplex-Enzymaktivitäts-Assay mit dem HDAC-Assay-Kit (fluorometrischer Nachweis), Katalognr. 17-356.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies HDAC1 in 10 µg A431-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 05-100
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Rivas et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 12(5), 1669-1682 (2021-07-11)
Epigenetic regulation of gene expression plays a critical role in the development of liver cancer; however, the molecular mechanisms of epigenetic-driven liver cancers are not well understood. The aims of this study were to examine molecular mechanisms that cause the
Tarin M Bigley et al.
Journal of virology, 87(13), 7393-7408 (2013-04-26)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a common agent of congenital infection and causes severe disease in immunocompromised patients. Current approved therapies focus on inhibiting viral DNA replication. The HCMV kinase pUL97 contributes to multiple stages of viral infection including DNA replication
Betina González et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 216-216 (2020-04-23)
Paternal environmental perturbations, including cocaine intake, can affect the development and behavior of the offspring through epigenetic inheritance. However, the mechanism by which cocaine alters the male germ cells epigenome is almost unexplored. Here, we report that cocaine-treated male mice
Arturo Mendoza et al.
Science signaling, 14(709), eabh3839-eabh3839 (2021-11-17)
[Figure: see text].
Alok Jha et al.
Cells, 9(4) (2020-04-23)
Apolipoprotein L1 (APOL1)-miR193a axis has been reported to play a role in the maintenance of podocyte homeostasis. In the present study, we analyzed transcription factors relevant to miR193a in human podocytes and their effects on podocytes' molecular phenotype. The motif