Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
€ 506,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAK1(578)
General description
Immunogen
Application
BCL2 und Hemmung
Apoptose und Krebs
5 μg/ml einer früheren Charge wiesen Bak in Paraffin-eingebettetem Rattennierengewebe nach.
Immunpräzipitation:
4 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten Bak aus 500 μg Maus-3T3-Zelllysat.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Bak in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c