Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer99)
Gene Information
human ... BAD(572)
General description
Bad gehört zur Proteinfamilie BCL-2. Die Mitglieder der BCL-2-Proteinfamilie regulieren auch den programmierten Zelltod. Dieses Protein reguliert positiv die Zellapoptose durch Bildung von Heterodimeren mit BCL-xL und BCL-2 zum Reversieren deren Todrepressor-Aktivität. Die proapoptotische Aktivität dieses Proteins wird durch Phosphorylierung reguliert. Die Proteinkinasen AKT und MAP sowie Proteinphosphatase-Calcineurin sind an der Regulierung dieses Proteins beteiligt. Bad wird als Reaktion auf Überlebensstimuli an ein oder mehrere Ser-75, Ser-99, Ser-118 und Ser-134 phosphoryliert, wodurch die proapoptotische Aktivität blockiert wird. Die Phosphorylierung an Ser-99 oder Ser-75 fördert die Heterodimerisierung mit 14-3-3-Proteinen. Diese Interaktion ermöglicht dann die Phosphorylierung an Ser-118, einem Situs im BH3-Motif, was zur Freisetzung von Bcl-X(L) und Förderung des Zellüberlebens führt. Ser-99 ist der Hauptsitus der AKT/PKB-Phosphorylierung, Ser-118 ist der Hauptsitus der Proteinkinase-A(CAPK)-Phosphorylierung.
18 kDa
Immunogen
Dieser Antikörper wird aus Kaninchen generiert, die mit einem an KLH konjugierten synthetischen Phosphopeptid, das den S99 des humanen Bad umgebenden Aminosäureresten entspricht, geimpft wurden.
Application
Dieser Anti-Phospho-Bad(Ser99)-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Phospho-Bad (Ser99) validiert.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Dieser Antikörper reagiert mit dem 18 kDa Phospho-Bad (Ser99) Protein.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Western Blot : HL60-Lysate.
Western Blot : HL60-Lysate.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:250 Verdünnung dieses Antikörpers weist Phospho-Bad auf HL60-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c