Fortfahren mit
06-371
Anti-Maus-IgG-Antikörper aus Kaninchen
Upstate®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IP
Citations:
18
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
50-60 kDa
Immunogen
Hochgradig aufgereinigtes Gesamt-IgG der Maus (Schwer- und Leichtketten)
Application
Der Anti-Maus-IgG-Antikörper aus Kaninchen weist Werte von Maus-IgG nach und wurde zur Verwendung in IP publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Biochem/physiol Actions
Maus-IgG
Physical form
0,02 mol/l Kaliumphosphat, pH-Wert 7,2, 0,15 mol/l NaCl und 0,01 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol/100 μl Lysat hinzufügen und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele beladen.
Regelmäßig mittels Immunpräzipitation an Maus-IgG und anschließendem Blotting mit Anti-FAK (Katalognr. 05-182) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-1643AP160FAP160C
clone
polyclonal
clone
RM104, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vasilis P Androutsopoulos et al.
International journal of oncology, 49(4), 1305-1314 (2016-08-09)
Resveratrol is a natural dietary product that has demonstrated multifaceted anticancer activity. Several analogues of resveratrol have been synthesized in an effort to enhance the pharmacological potency and improve the pharmacokinetic properties of the compound. 3,4,5,4'‑trans‑tetramethoxystilbene (3,4,5,4'‑TMS) is a methoxylated analogue
Thomas A Milne et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(41), 14765-14770 (2005-10-04)
MLL (mixed-lineage leukemia) is a histone H3 Lys-4 specific methyltransferase that is a positive regulator of Hox expression. MLL rearrangements and amplification are common in acute lymphoid and myeloid leukemias and myelodysplastic disorders and are associated with abnormal up-regulation of
M Yamamoto et al.
The Journal of biological chemistry, 272(19), 12492-12494 (1997-05-09)
The DF3/MUC1 mucin-like glycoprotein is aberrantly overexpressed in human breast carcinomas. The functional role of DF3 is unknown. The present studies demonstrate that DF3 associates with beta-catenin. Similar findings have been obtained for gamma-catenin but not alpha-catenin. DF3, like E-cadherin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-37104053252742347