Fortfahren mit
04-1643
Anti-Maus IgG-Antikörper aus Kaninchen, Klon RM104
clone RM104, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM104, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
RM104, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Maus-IgG
Application
Dieser monoklonale Anti-Maus-IgG-Antikörper aus Kaninchen, Klon RM104, Katalognr. 04-1643 ist zur Verwendung in ELISA und Western Blot zum Nachweis von Maus-IgG validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Für die Doppelmarkierung adsorbierte Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Western-Blot-Analyse (WB): 0,2 μg/ml von einer repräsentativen Charge wies Maus-IgG in nichtreduzierten (-) Maus-Immunglobulinen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit der Fc-Region aller Unterklassen von Maus-IgG. Keine Kreuzreaktivität mit IgM, IgA und IgE der Maus, Human-IgG und Ratten-IgG. Kann mit Ziegen-IgG kreuzreagieren. Die Fc-Region von RM104 wurde dazu entwickelt, die Bindung des Fc-Rezeptors zu eliminieren.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
ELISA-Analyse: Die Spezifizität und Reaktivität einer repräsentativen Charge wurden durch ELISA-Analysen bestätigt.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)