Fortfahren mit
06-340
Anti-Myc-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, Xenopus, avian
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
139
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, Xenopus, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
67 kDa
c-Myc-, N-Myc- und L-Myc-kodierte Proteine agieren bei der Zellproliferation, Differenzierung und neoplastischen Erkrankungen. Myc-Proteine sind Zellkernproteine mit relativ kurzen Halbwertszeiten. Eine Amplifikation des c-Myc-Gens wurde in mehreren Arten von humanen Tumoren gefunden, einschließlich Lungen-, Brust- und Darmkarzinome, wogegen das n-Myc-Gen in Neuroblastomen amplifiziert ist. Das l-Myc-Gen wird Berichten zufolge bei humanem kleinzelligem Lungenkrebs in hohem Maß amplifiziert und exprimiert. Das c-Myc-Protein ist ein Transkriptionsfaktor, der auf dem menschlichen Chromosom 8q24 vom c-Myc-Gen kodiert wird. c-Myc wird allgemein in verschiedenen Tumorzellen aktiviert und spielt eine wichtige Rolle bei Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose und Zellzyklusfortschritt.
Immunogen
Bakteriell exprimiertes Fusionsprotein, das humanem Myc von voller Länge entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
4 µg einer früheren Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten Myc, wie durch ein unabhängiges Labor gezeigt wurde.
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem unabhängigen Labor für die Immunzytochemie verwendet. (Ohtsuka, T., 1998)
Verwenden Sie den Anti-Myc-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ChIP, ICC, IP und WB validiert wurde, um Myc nachzuweisen, auch bekannt als Transkriptionsfaktor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Myc-Isoformen mit einer Molekülmasse von 50–67 kDa.
Kreuzreagiert auch mit Vogel und Xenopus.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit PBS, 0,05 % Natriumazid und 2 mg/ml BSA. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätschromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Western Blot an A431-Lysaten von mit EGF stimulierten humanen A431-Zellen, humanen A431-Zellen oder HeLa-Zellkernextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen Myc in A431-Lysaten von mit EGF stimulierten humanen A431-Zellen nach. 0,5–2 µg/ml einer früheren Charge wiesen Myc in RIPA-Lysaten aus humanen A431-Zellen und HeLa-Zellkernextrakten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
c-Myc activation by Theileria parasites promotes survival of infected B-lymphocytes.
Dessauge, F; Hilaly, S; Baumgartner, M; Blumen, B; Werling, D; Langsley, G
Oncogene null
Proteomic profiling of Myc-associated proteins.
Agrawal, P; Yu, K; Salomon, AR; Sedivy, JM
Cell Cycle null
Tina Stoelzle et al.
BMC biology, 7, 63-63 (2009-09-30)
The oncoprotein c-Myc has been intensely studied in breast cancer and mouse mammary tumor models, but relatively little is known about the normal physiological role of c-Myc in the mammary gland. Here we investigated functions of c-Myc during mouse mammary