Fortfahren mit
06-225
Anti-c-Jun-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
Activator protein 1, AP1, p39, Proto-oncogene c-Jun, Transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
23
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1422
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, avian, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
General description
35-39 kDa
c-Jun ist eine Komponente des Transkriptionsfaktors AP-1, der an TRE/AP-1-Elemente bindet und die Transkription aktiviert sowie ein wichtiges Downstream-Ziel des SAPK/JNK-Signalwegs zu sein scheint. Die Transkriptionsaktivität von c-Jun wird durch die Phosphorylierung an Ser63 und Ser73 reguliert. Extrazelluläre Signale, einschließlich Wachstumsfaktoren, transformierende Onkoproteine und UV-Strahlung stimulieren die Phosphorylierung von c-Jun an Ser63/73 und aktivieren die c-Jun-abhängige Transkription. Eine Mutation an Ser63/73 macht c-Jun nichtreagierend auf mitogene und stressinduzierte
Signalwege. Das MAP-Kinase-Homolog SAPK/JNK bindet an die N-terminale Region von c-Jun und phosphoryliert c-Jun an Ser63/73. Außerdem wird die Aktivität von SAPK/JNK durch die gleichen Signale stimuliert, die auch c-Jun aktivieren.
Immunogen
TrpE-Fusionsprotein. Das die DNA-Bindungsdomäne von Vogel-c-Jun enthält
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie c-Jun, auch als Transkriptionsfaktor AP-1 bekannt, mit polyklonalem Anti-c-Jun-Antiserum von Kaninchen, Katalognr. 06-225, nach, das in Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Western Blot funktioniert.
Biochem/physiol Actions
c-Jun
Physical form
Antiserum
Ganzes Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von humanen A431-Zellen oder in Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-210
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501612SAB450160405-1076
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6E4.4, monoclonal
species reactivity
human, avian, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Gene Information
human ... JUN(3725)
Gene Information
human ... JUN(3725)
Gene Information
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Myristylation alters DNA-binding activity and transactivation of FBR (gag-fos) protein
Kamata, N., et al
Molecular and cellular biology, 11, 765-772 (1991)
The oncogenic microRNA OncomiR-21 overexpressed during Marek's disease lymphomagenesis is transactivated by the viral oncoprotein Meq.
Stik, G; Dambrine, G; Pfeffer, S; Rasschaert, D
Journal of virology null
Characterization of the chromosomal binding sites and dimerization partners of the viral oncoprotein Meq in Marek's disease virus-transformed T cells.
Alon M Levy, Yoshihiro Izumiya, Peter Brunovskis, Liang Xia, Mark S Parcells et al.
Journal of virology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-22504053252621512