Fortfahren mit
06-1340
Anti-Phospho-IKK-epsilon(Ser172)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
7
€ 449,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer172)
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
General description
Inhibitor der Epsilon-Untereinheit der Kernfaktor-Kappa-B-Kinase (UniProt: Q14164; auch bekannt als EC: 2.7.11.10, I-kappa-B-Kinase-epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IKBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i) wird bei Menschen vom IKBKE-Gen (auch bekannt als IKKE, IKKI, KIAA0151) (Gen-ID: 9641) kodiert. IKK-Epsilon ist eine homodimere Serin-/Threonin-Kinase, die in Milz, Thymus, peripheren Blutleukozyten, Pankreas und Plazenta hochgradig exprimiert wird. Ihre Aktivität wird durch Lipopolysaccharid und TNF-alpha eingeleitet. Sie spielt durch die Aktivierung von Typ-I-IFN-, NF-kappa-B- und STAT-Signalisierung eine wesentliche Rolle bei der Regulierung der Entzündungsreaktion auf eine Virusinfektion. IKK-Epsilon kann entweder auto-phosphorylieren oder von IKBKB/IKKB phosphoryliert werden und die Phosphorylierung an Serin 172 wird durch die Wechselwirkung mit der ATP-abhängigen RNA-Helikase DDX3X verstärkt. Ihre ATP-Bindungsstelle befindet sich in den Aminosäuren 15–23. IKK-epsilon phosphoryliert Berichten zufolge die Inhibitoren von NF-kappa-B, was zu deren Ubiquitinierung und Abbau führt. Nach der Aktivierung von Virus-RNA-Sensoren wie RIG-I-ähnlichen Rezeptoren assoziiert sie mit DDX3X und phosphoryliert die Interferon-Regulierungsfaktoren (IRF) IRF3 und IRF7 sowie DDX3X. Diese Aktivität ermöglicht die anschließende Homodimerisation und Zellkerntranslokation von IRF3, was zur transkriptionalen Aktivierung von proinflammatorischen und antiviralen Genen wie IFNB führt. Um solch einen antiviralen Zustand zu erzeugen, bildet IKBKE mehrere verschiedene Komplexe, deren Zusammensetzung von der Art der Zelle und den zellulären Reizen abhängt. Zwei Isoformen von IKK-epsilon, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben.
~90 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser172
Lineares Peptid, das an Ser172 phosphoryliertem humanem IKK-epsilon entspricht.
Application
Dieser Anti-Phospho-IKK-epsilon(Ser172)-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Phospho-IKK-epsilon (Ser172) validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt an Ser172 phosphoryliertes IKK-epsilon.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Mit CD3+CD28 behandelte und unbehandelte Jurkat-Zelllysate.
Regelmäßig mittels Western Blot an mit CD3+CD28 behandelten und unbehandelten Jurkat-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies IKK-epsilon in 10 µg von mit CD3+CD28 behandelten und unbehandelten Jurkat-Zelllysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-53507-2192MABF222
clone
polyclonal
clone
10AG2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
881H3, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
Gene Information
mouse ... Ikbkb(16150)
Gene Information
human ... TBK1(29110)
Gene Information
human ... CHUK(1147)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Toll-like Receptors (TLRs) are transmembrane proteins that are expressed on various immune cells. The extracellular N-terminal region of TLRs recognizes specific pathogen components. At least 13 different members of TLR family have been identified that detect different pathogen associated molecular patterns (PAMPs), including lipopolysaccharides, flagellin, bacterial CpG DNA, and viral RNA and DNA. Recognition of PAMPs by TLRs is considered as a key process for the induction of an inflammatory response."
Measles virus suppresses RIG-I-like receptor activation in dendritic cells via DC-SIGN-mediated inhibition of PP1 phosphatases.
Mesman, AW; Zijlstra-Willems, EM; Kaptein, TM; de Swart, RL; Davis, ME; Ludlow, M; Duprex et al.
Cell host & microbe null
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 3898-3898 (2014-05-29)
Carbohydrate-specific signalling through DC-SIGN provides dendritic cells with plasticity to tailor immunity to the nature of invading microbes. Here we demonstrate that recognition of fucose-expressing extracellular pathogens like Schistosoma mansoni and Helicobacter pylori by DC-SIGN favors T helper cell type-2
Gina Córdoba-David et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 987979-987979 (2022-11-18)
The type I interferon (TI-IFN) pathway regulates innate immunity, inflammation, and apoptosis during infection. However, the contribution of the TI-IFN pathway or upstream signaling pathways to tubular injury in kidney disease is poorly understood. Upon observing evidence of activation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-134004053252684371