Fortfahren mit
06-1063
Anti-Frizzled-7-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
frizzled homolog 7, Frizzled, homolog of, 7, frizzled-7, frizzled homolog 7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
4
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FZD7(8324)
General description
Die berechnete Molekülmasse beträgt 64 kDa, gemessen wurde sie bei ~83 kDa, wahrscheinlich aufgrund von mehreren Glykosylierungsstellen.
Frizzled-7 ist ein Multipass-Membranprotein, das zu der Fz/Smo-Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren gehört. Es ist ein Rezeptor für die Wnt-Signalisierung, überwiegend Wnt11, einem wesentlichen Faktor für die Regulierung der Zellmigration und Polarisierung während der Gastrulation von Wirbeltieren. Die höchste gemeldete Expression tritt in fetalem Nierengewebe und adultem Herzgewebe auf. Geringere Werte wurde in Hirn, Plazenta, adultem Herz, fetaler Lunge und Plattenepithelzellkarzinomen des Ösophagus gemessen.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem Frizzled-7 entspricht.
Application
Dieser Anti-Frizzled-7-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IH und IC für den Nachweis von Frizzled-7 validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge wies Frizzled-7 in 10 µg HEK293-Zelllysat und Gewebelysat aus der mikrosomalen Fraktion von Rattenhirn nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wies Frizzled-7 in humanem Duktus- und Magen-Darm-Trakt-Gewebe nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies Frizzled-7 in A431-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Frizzled-7
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der mikrosomalen Fraktion von Mäusehirn.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Frizzled-7 in 10 µg Gewebelysat der mikrosomalen Fraktion von Mäusehirn nach.
Kontrolle
Gewebelysat aus der mikrosomalen Fraktion von Mäusehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABD86HPA045025SAB4503132
clone
polyclonal
clone
W3C4-hMSC, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... FZD7(8324)
Gene Information
human ... FZD9(8326)
Gene Information
human ... FZD8(8325)
Gene Information
human ... FZD5(7855)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-106304053252376115