MABD86
Anti-CD349/Frizzled 9 Antibody, clone W3C4
clone W3C4-hMSC, from mouse
Synonym(e):
CD349, Frizzled-9, Frizzled 9, FZ-9, FzE6, FzD3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
W3C4-hMSC, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FZD9(8326)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
WERI-RB-1 cells
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable