Fortfahren mit
05-950
Anti-p54nrb/NonO-Antikörper, Klon 78-1-C6
clone 78-1-C6, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
78-1-C6, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
11
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
78-1-C6, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NONO(4841)
General description
54 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren TVREAGPPAFYRPNS entspricht.
Application
Anti-p54nrb/NonO-Antikörper Klon 78-1-C6 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von p54nrb/NonO und wurde in IP, WB und IHC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Forschungskategorie
Proteintransport
Biochem/physiol Actions
p54nrb/NonO
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZRB1239MABC980MABN755
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, chimpanzee, human
species reactivity
mouse, human, rat
clone
78-1-C6, monoclonal
clone
1B11, recombinant monoclonal
clone
29E.2A3.C6, monoclonal
clone
78, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... NONO(4841)
Gene Information
human ... GRP78(3309)
Gene Information
human ... CD274(29126)
Gene Information
human ... TREM2(54209)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Kazumi Nakano et al.
Viruses, 14(2) (2022-02-27)
After integration to the human genome as a provirus, human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) utilizes host T cell gene expression machinery for viral replication. The viral RNA-binding protein, Rex, is known to transport unspliced/incompletely spliced viral mRNAs encoding
Xinyu Li et al.
Nucleic acids research, 49(17), 9711-9723 (2021-08-12)
Human fetal globin (γ-globin) genes are developmentally silenced after birth, and reactivation of γ-globin expression in adulthood ameliorates symptoms of hemoglobin disorders, such as sickle cell disease (SCD) and β-thalassemia. However, the mechanisms by which γ-globin expression is precisely regulated
Timothy A Vickers et al.
PloS one, 11(8), e0161930-e0161930 (2016-08-30)
Protein-nucleic acid interactions play a crucial role in the regulation of diverse biological processes. Elucidating the roles that protein-nucleic acid complexes play in the regulation of transcription, translation, DNA replication, repair and recombination, and RNA processing continues to be a