Fortfahren mit
05-861
Anti-VWF(Von-Willebrand-Faktor)-Antikörper, Klon GMA-022
clone GMA-022, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-022, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-022, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
General description
260kDa
Immunogen
Aufgereinigter humaner Von-Willebrand-Faktor
Application
Anti-VWF(Von-Willebrand-Faktor)-Antikörper, Klon GMA-022 ist ein Antikörper gegen VWF (Von-Willebrand-Faktor) zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Von-Willebrand-Faktor
Physical form
DEAE-aufgereinigt
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shear stress and von Willebrand factor in health and disease.
Tsai, Han-Mou
Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 29, 479-488 (2003)