Fortfahren mit
05-844
Anti-PLK1-Antikörper, Klon 35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
35-206, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
50
€ 438,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2323
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
35-206, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
General description
64 kDa
PLK1 ist eine Serin-/Threonin-Proteinkinase, die in der M-Phase des Zellzyklus mehrere wichtige Funktionen übernimmt, einschließlich die Regulierung der Zentrosomreifung und des Spindel-Apparats, die Entfernung von Cohesinen aus Chromosomenarmen, die Inaktivierung von APC/C-Inhibitoren und die Regulierung des Austritts aus der Mitose sowie die Zytokinese. Exprimiertes PLK1-Protein reichert sich während den G2- und M-Phasen auf ein Maximum an, fällt nach der Mitose und während der G1-Phase auf ein nahezu nicht nachweisbares Maß und fängt während der S-Phase wieder mit der Anreicherung an.
Immunogen
6His-markiertes Fusionsprotein von voller Länge, das der Proteinkinase PLK1 (auch Polo-like-Kinase 1) entspricht. Sie wird auch Serin-Threonin-Proteinkinase PLK genannt.
Application
Der Anti-PLK1-Antikörper, Klon 35–206 weist die Konzentration von PLK1 nach und wurde zur Verwendung in WB, IP, IC und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunpräzipitation: Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers verwendet werden kann, um PLK1 zu immunpräzipitieren.
Immunhistochemie/Immunzytochemie: Ein unabhängiges Labor berichtete, dass 1 μg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers eine positive Immunfärbung für PLK1 in mit Paraformaldehyd behandelten und in Triton X-100 fixierten Zellen zeigte.
Biochem/physiol Actions
PLK1
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele beladen.
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen PLK1 in RIPA-Lysaten aus 3T3/A31-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-1348ABE2619MABC544
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
35-206, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6H5, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Neuronal c-Abl activation leads to induction of cell cycle and interferon signaling pathways.
Schlatterer, SD; Suh, HS; Conejero-Goldberg, C; Chen, S; Acker, CM; Lee, SC; Davies, P
Journal of Neuroinflammation null
Guoning Liao et al.
Scientific reports, 8(1), 12635-12635 (2018-08-24)
Polo-like kinase 1 (Plk1) has been implicated in mitosis, cytokinesis, and proliferation. The mechanisms that regulate Plk1 expression remain to be elucidated. It is reported that miR-100 targets Plk1 in certain cancer cells. Here, treatment with miR-100 did not affect
The family of polo-like kinases.
Golsteyn, R M, et al.
Progress in Cell Cycle Research, 2, 107-114 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-84404053252583346