ABE2619
Anti-Polo-like kinase-1
from rabbit
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase PLK1, EC: 2.7.11.21, PLK-1, Serine/threonine-protein kinase 13, STPK13
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLK1(5347)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS and C2C12 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Polo-like kinase-1 in U2OS-TR transfected cells (Macurek, L., et. al. (2008). Nature. 455(7209):119-23).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Polo-like kinase-1 in U2OS transfected with PLK1 siRNA (PLK1) & U2OS transfected with control oligo (LUC o Luciferase).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash