Fortfahren mit
05-807
Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper, Klon 634-2
clone 634-2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
634-2, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
18
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1118
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
634-2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
43 kDa
CREB ist ein β-ZIP-Transkriptionsfaktor, der Zielgene durch cAMP Response Elemente aktiviert. CREB kann Signale von zahlreichen physiologischen Reizen vermitteln, was zur Regulierung eines breiten Spektrums von Zellreaktionen führt. Obwohl CREB in zahlreichen Geweben exprimiert wird, spielt es eine wichtige regulierende Rolle im Nervensystem. Es wird angenommen, dass CREB bei der Förderung des Neuronenüberlebens, der Vorläuferproliferation, dem Neuritenauswuchs und der neuronalen Differenzierung in bestimmten Neuronenpopulationen eine Schlüsselrolle einnimmt. Außerdem ist die CREB-Signalisierung in verschiedenen Organismen an Lernen und Gedächtnis beteiligt. CREB kann durch Wechselwirkungen mit verschiedenen Dimerisationspartnern zahlreiche nachgelagerte Gene selektiv aktivieren. CREB wird durch die Phosphorylierung an Ser133 durch verschiedene Signalwege aktiviert, einschließlich Erk, Ca2+ und Stresssignalisierung. Zu den Kinasen, die an der Phosphorylierung von CREB an Ser133 beteiligt sind, gehören p90RSK, MSK, CaMKIV und MAPKAPK-2.
Immunogen
Ein proprietäres Immunogen, das auf der Aminosäuresequenz basiert, die Phosphoserin enthält, das Rest 133 von humanem CREB entspricht.
Epitop: Ser133
Application
Beadlyte-Spezifitätsassay:
Eine 1:500- bis 1:32.000-Verdünnung dieser Charge wies CREB-Peptid nach, das Phosphoserin 133 enthält. Der Antikörper erkannte das nichtphosphorylierte Peptid derselben Sequenz NICHT.
Immunfluoreszenz/Immunzytochemie:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper Phospho-CREB (Ser133) mittels Immunfluoreszenz nachweist.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Verwenden Sie den Anti-CREB(Ser133)-Antikörper Klon 634-2 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in ICC, IF und WB validiert wurde, um Phospho-CREB (Ser133) nachzuweisen, auch als aktiver Transkriptionsfaktor CREB, cAMP responsive element binding protein 1 bekannt.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Phospho-CREB (Ser133).
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,014 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 ºC flüssig.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes Brustkarzinom, mit Forskolin und FGF behandelte SK-N-MC-Zellextrakte.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von mit Forskolin behandelten Ratten-PC-12- und Maus-3T3/A31-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-1:4000-Verdünnung dieser Charge wies Phospho-CERB (Ser133) in RIPA-Lysaten von mit Forskolin behandelten Ratten-PC-12- und Maus-3T3/A31-Zellen nach (Abbildung A).
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-51905-66706-519-AF647
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
species reactivity
canine, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
634-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10E9, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1