Fortfahren mit
06-519
Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, hamster, human
Application:
EMSA, IHC (p), IP, WB
Citations:
322
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1118
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
CREB ist ein β-ZIP-Transkriptionsfaktor, der Zielgene durch cAMP-Response-Elemente aktiviert. CREB kann außerdem Signale von zahlreichen physiologischen Reizen vermitteln, was zur Regulation eines breiten Spektrums von Zellreaktionen führt. Obwohl CREB in zahlreichen Geweben exprimiert wird, spielt es eine wichtige regulierende Rolle im Nervensystem. Es wird angenommen, dass CREB bei der Förderung des Neuronenüberebens, der Vorläuferproliferation, dem Neuritenauswuchs und der neuronalen Differenzierung in bestimmten Neuronenpopulationen eine Schlüsselrolle einnimmt. CREB fördert als Vermittler von Neurotrophinwegen den Auswuchs und die Differenzierung. CREB kann durch Wechselwirkungen mit verschiedenen Dimerisationspartnern zahlreiche nachgelagerte Gene selektiv aktivieren. CREB wird durch die Phosphorylierung an Ser133 durch verschiedene Signalwege, einschließlich Erk, Ca2+ und Stresssignalisierung, aktiviert.
Erkennt CREB nur, wenn es an Ser133 phosphoryliert ist (~43 kDa). Könnte ATF-1 (~38 kDa) und CREM (~30 kDa) erkennen, da diese zwei Peptide eine signifikante Homologie zu dem phosphorylierten Immunisierungspeptid aufweisen.
Immunogen
Epitop: Phospho-Ser133
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren entspricht, die das phosphorylierte Ser133 von CREB einschließen und umschließen.
Application
Immunpräzipitation:
10 μl einer früheren Charge immunpräzipitierten phosphoryliertes CREB aus 500 μg von mit 50 μmol/l Forskolin behandelten Zellen.
Immunhistochemie:
Eine 1:1.000-Verdünnung einer früheren Charge wies phosphoryliertes CREB in formalinfixierten Paraffinschnitten von gesunden und ischämischen Rattenhirnschnitten nach.
Gel-Shift (EMSA):
Dieser Antikörper wurde von unabhängigen Laboren für Gel-Shift verwendet.
Forschungs-Unterkategorie
Zellkernrezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Verwenden Sie den Anti-Phospho-CREB(Ser133)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der häufig publiziert und in EMSA, IHC, IHC(P), IP und WB validiert wurde, um Phospho-CREB (Ser133) nachzuweisen, auch bekannt als aktiver Transkriptionsfaktor CREB, cAMP responsive element binding protein .
Biochem/physiol Actions
Erkennt an p43 phosphoryliertes CREB. Kann auch p30- und p38-Proteine erkennen. Die p30- und p38-Proteine können phosphoryliertes CREM bzw. ATF-1 sein, da diese beiden Proteine eine signifikante Homologie zu dem phosphorylierten CREB-Immunisierungspeptid aufweisen.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 15 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid mit 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A-Sepharose, gefolgt von Immunadsorptionschromatografie mit einer nichtphosphorylierten CREB-Affinitätsgel-Säule aufgereinigt.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Mit Forskolin stimulierte WI-38-Zellkernextrakte.
Mittels Western Blot an Lysaten von mit 50 mmol/l Forskolin behandelten Maus-NIH/3T3-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Dieser Antikörper wies CREB, wenn es an Ser133 phosphoryliert ist, in einer 1:1.000-Verdünnung von mit Forskolin behandelten NIH/3T3-Lysaten mittels SDS-PAGE und Übertragung auf PVDF (Immobilon-P) nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-80705-66706-519-AF647
clone
polyclonal
clone
634-2, monoclonal
clone
10E9, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
canine, rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
UniProt accession no.
P16220
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06-51904053252580505