Fortfahren mit
05-804
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
Upstate, mouse monoclonal, 1E1/A6
Synonym(e):
Anti-Tau-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1E1/A6, monoclonal
Species reactivity:
mouse, bovine, human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
90
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1092
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tau-Antikörper (4-repeat Isoform, RD4), Klon 1E1/A6, culture supernatant, clone 1E1/A6, Upstate®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
1E1/A6, monoclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762), Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
General description
Mikrotubuli-assoziierte Proteine (MAPs) binden an Tubulin-Untereinheiten von Mikrotubuli-Strukturen und regulieren deren funktionale Stabilität. In der Zelle binden MAPs an monomeres und multimeres Tubulin. Durch Binden von MAPs an multimeres Tubulin wird die Bildung von höherwertigeren Mikrotubuli-Strukturen zusätzlich stabilisiert. Die Bindung von MAPs an Mikrotubuli-Strukturen wird durch Phosphorylierung mittels Mikrotubuli-Affinität regulierende Kinase (MARK) geregelt. Durch die Phosphorylierung werden an Mikrotubuli gebundene MAPs freigesetzt. Dadurch wird die Struktur destabilisiert, was zu einer Zersetzung führt. Man unterscheidet in erster Linie zwei MAP-Typen – Typ I und Typ II. Zu den MAPs vom Typ II zählen MAP2, MAP4 und die Tau-Proteine. Sie kommen im Nervengewebe vor. Im Hirngewebe kommen sechs Tau-Isoformen vor, die durch die Anzahl ihrer Bindungsdomänen unterschieden werden. Drei der Isoformen haben drei Bindungsdomänen; die anderen drei haben vier Bindungsdomänen. Die Bindungsdomänen befinden sich am Carboxy-Terminus des Proteins und sind positiv geladen (wodurch sie an negativ geladene Mikrotubuli binden können). Die Isoformen mit vier Bindungsdomänen stabilisieren Mikrotubuli besser als Isoformen mit drei Bindungsdomänen.
~ 68–72 kDa
Immunogen
Thyreoglobulin-konjugiertes synthetisches Peptid vom Rind entsprechend den Aminosäuren 275–291 (VQIINKKLDLSNVQSKC) des humanen Tau (4-repeat Isoform, RD4). Die Domäne wird mittels einer flankierenden Junction durch die angrenzenden Exone 9 und 11 (mit Einschluss von Exon 10) kodiert. Die Immunisierungssequenz ist bei Mensch, Ratte, Maus und Rind identisch.
Application
Dieser Anti-Tau-Antikörper (4-repeat Isoform, RD4), Klon 1E1/A6, ist für die Verwendung in der IH und im WB zum Nachweis von Tau (4-repeat Isoform, RD4) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper in autoklavierten Paraffinschnitten des Gehirns Tau (4-repeat Isoform, RD4) nachweist. (De Silva, R., 2003; Togo, T., 2002)
Differential Detection of Tauopathies: (Togo, T., 2002)
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie wird eine Kreuzreaktivität mit Maus und Rind erwartet.
Erkennt Tau (4-repeat Isoform, RD4), Mr 45–65 kDa. Eine höhere MW-Bande (68–72 kDa) gibt phosphorylierte Tau-Proteine an.
Physical form
Monoklonaler kultivierter Überstand der Maus mit 0,05% Natriumazid.
Bei -20 °C eingefroren.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Zytosolfraktion des Rattenhirns.
Regelmäßig mittels Western Blot in Zytosolfraktionen des Rattenhirns beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 bis 1:10.000 Verdünnung dieser Charge diente zum Nachweis von Tau (4-repeat Isoform, RD4) in Zytosolfraktionen des Rattenhirns.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-803MAB2241MAB2239
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
1E1/A6, monoclonal
clone
8E6/C11, monoclonal
clone
Tau 12, monoclonal
clone
Tau 7, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Pathological inclusion bodies in tauopathies contain distinct complements of tau with three or four microtubule-binding repeat domains as demonstrated by new specific monoclonal antibodies.
de Silva, R, et al.
Neuropathology and Applied Neurobiology, 29, 288-302 (2003)
Marion Hogg et al.
Acta neuropathologica, 106(4), 323-336 (2003-07-29)
We report a case of rapidly progressive frontotemporal dementia presenting at age 33 years. At autopsy there was severe atrophy of the frontal and temporal lobes. Tau-positive Pick bodies, which ultrastructurally were composed of straight filaments, were present, accompanied by
Parenchymal and vascular lesions in ageing equine brains: histological and immunohistochemical studies.
M T Capucchio,M Marquez,P Pregel,L Foradada,M Bravo,G Mattutino,C Torre,D Schiffer et al.
Journal of Comparative Pathology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-80404053252731822
Questions
  1. Does the ANTI-TAU (MAPT) mouse monoclonal antibody, clone 1E1/A6, contain a kappa or lambda light chain?
    1 answer
    1. The type of light chains of this antibody was not determined in-house.