Fortfahren mit
05-725
Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP18
ascites fluid, clone BP18, Upstate®
Synonym(e):
Anti-Anti-53BP1, Anti-Anti-TDRD30, Anti-Anti-p202, Anti-Anti-p53BP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BP18, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BP18, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
General description
~250 kDa
Immunogen
Mischung aus drei GST-Fusionsproteinen, die den Resten 1–337, 338–671 und 1331–1664 von humanem 53BP1 entsprechen.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie 53BP1 mit diesem Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP18 (monoklonaler Antikörper der Maus), nach, der in IP und WB funktioniert.
Biochem/physiol Actions
53BP1
Physical form
Aszites
Maus-Aszites-IgM mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Ganzzelllysaten von HeLa-Zellen beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-72605-647WH0007158M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
BP18, monoclonal
clone
BP13, monoclonal
clone
T311, monoclonal
clone
1B9, monoclonal
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP18
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Pinkerneil et al.
Targeted oncology, 11(6), 783-798 (2016-06-03)
Targeting of class I histone deacetylases (HDACs) exerts antineoplastic actions in various cancer types by modulation of transcription, upregulation of tumor suppressors, induction of cell cycle arrest, replication stress and promotion of apoptosis. Class I HDACs are often deregulated in
Maria Pinkerneil et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(2), 299-312 (2016-01-17)
Class I histone deacetylases HDAC1 and HDAC2 contribute to cell proliferation and are commonly upregulated in urothelial carcinoma. To evaluate whether specific inhibition of these enzymes might serve as an appropriate therapy for urothelial carcinoma, siRNA-mediated knockdown and specific pharmacologic
Irene M Ward et al.
Molecular and cellular biology, 23(7), 2556-2563 (2003-03-18)
53BP1 is a p53 binding protein of unknown function that binds to the central DNA-binding domain of p53. It relocates to the sites of DNA strand breaks in response to DNA damage and is a putative substrate of the ataxia
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-72504053252274343