Fortfahren mit
05-723
Anti-RhoE/Rnd3-Antikörper, Klon 4
ascites fluid, clone 4, Upstate®
Synonym(e):
MemB protein, Rho family GTPase 3, ras homolog gene family, member E, small GTP binding protein Rho8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
23
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RND3(390)
General description
RhoE, auch als Rnd3 (Rho-Familie GTPase 3) bekannt, ist ein kleines G-Protein, das ein Mitglied der Rnd-Familie von Rho-GTPasen ist, die einen Teil der Ras-Superfamilie darstellt. Die Aktivität von Rnd1, Rnd2 und Rnd3/RhoE wird nicht durch die traditionelle konformationelle Änderung der GTP-Bindung wie bei anderen Rho-Familienmitgliedern aktiviert. Wie der Name angibt, werden Rnd-Proteine mit dem “Rundmachen” der Zelle assoziiert. Wie andere kleine G-Proteine binden Sie GTP. Anders als andere kleine G-Proteine hydrolysieren sie GTP jedoch nicht zu GDP. Die Wirkungen von RhoE werden mit der Aktin-Zytoskelett-Organisation als Reaktion auf externe Reize assoziiert. RhoE wirkt beim Einleiten des Verlusts der Bildung von Stressfasern antagonistisch gegen RhoA, teils durch die Bindung der RhoA-Downstream-Kinase Rho-assoziierte Kinase (ROCK1). Dies verhindert die ROCK1-Aktivierung und hemmt die nachgelagerte Signalisierung. RhoE durchläuft die posttranslationale Modifikation der Farnylierung, die ermöglicht, dass es an verschiedene interne Membranen lokalisiert und bindet. RhoE wirkt sich auf das Voranschreiten des Zellzyklus aus.
RhoE/Rnd3 (~29 kDa); Rnd1 (~27 kDa).
Immunogen
Fusionsprotein von voller Länge, das den Resten 1–244 von Maus-RhoE/Rnd3 entspricht. Klon 4.
Application
Der Anti-RhoE/Rnd3-Antikörper Klon 4 ist ein Antikörper gegen RhoE/Rnd3 zur Verwendung in IC und WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunzytochemie:
Ein unabhängiges Labor berichtete, dass eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers eine positive Immunfärbung für RhoE/Rnd3 in mit Paraformaldehyd fixierten und mit Triton X-100 permeabilisierten 3T3/A31-Zellen zeigt (Riento, K., 2003).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt RhoE/Rnd3, Molekülmasse 29 kDa. Kreuzreagiert schwach mit Rnd1, Molekülmasse 27 kDa.
Physical form
Monoklonales Maus-Aszites-IgG in Puffer mit 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 ºC flüssig.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von 3T3/A31-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500–1:2000-Verdünnung dieser Charge wies RhoE/Rnd3 in RIPA-Lysaten von und 3T3/A31-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-48605-778ABS1848
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
4, monoclonal
clone
1F3 B3 E5, monoclonal
clone
55, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-RhoE/Rnd3-Antikörper, Klon 4
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A switch in RND3-RHOA signaling is critical for melanoma cell invasion following mutant-BRAF inhibition.
Klein, RM; Higgins, PJ
Molecular Cancer null
Josep Escrivá-Fernández et al.
Journal of biological engineering, 17(1), 34-34 (2023-05-05)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic neoplasm which is characterized by proliferation and infiltration of plasmatic cells in the bone marrow. Currently, MM is considered incurable due to resistance to treatment. The CRISPR/Cas9 system has emerged as
Cristina Cueto-Ureña et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 834561-834561 (2022-07-15)
Autophagy is a highly conserved process that mediates the targeting and degradation of intracellular components to lysosomes, contributing to the maintenance of cellular homeostasis and to obtaining energy, which ensures viability under stress conditions. Therefore, autophagy defects are common to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-72304053252625442