Fortfahren mit
05-716
Anti-Myosin-Schwerkette-Antikörper, Klon A4.1025
ascites fluid, clone A4.1025, Upstate®
Synonym(e):
Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, Myosin heavy chain IIx/d, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 1, myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 1, skeletal muscle, adult
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A4.1025, monoclonal
Species reactivity:
mouse, zebrafish, rat, Drosophila, rabbit, human
Application:
IHC, WB
Citations:
93
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
A4.1025, monoclonal
species reactivity
mouse, zebrafish, rat, Drosophila, rabbit, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYH1(4619)
General description
Myosin ist eine der zwei Hauptkomponenten von Muskelgewebe, die für die Kontraktion verantwortlich sind. In Muskelzellen ist Myosin als dicke Filamentstrukturen angeordnet, die parallel zu dünnen, aus Aktin bestehenden Filamentstrukturen verlaufen. Muskelkontraktionen werden durch die Kopplung und Entkopplung von dünnen und dicken Filamenten durch eine chemische Bindung veranlasst, die von ATP vermittelt wird. Die Kopplung und Entkopplung wird derart angeordnet, dass die Filamente in eine Richtung gleiten, wenn sie gekoppelt werden und in die entgegengesetzte Richtung, wenn sie entkoppelt oder freigesetzt werden, Myosin und Aktin dienen auch der Erleichterung der Motilität in Nicht-Muskelzellen, z. B. in Schleimpilzen, wo kürzere, aber ähnliche Filamentstrukturen zusammenarbeiten. Eine steigende Anzahl verschiedener Myosine wurde beschrieben. Myosin I ist ein Myosin mit geringer Molekülmasse, das in Protozoen vorkommt und sich nicht selbst anordnet. Myosin II ist die klassische Form, die in Muskelzellen vorkommt und sich selbst zu dicken Bündeln anordnet. Myosin II ist ein Multimer-Protein, das aus zwei Schwerketten und zwei Leichtketten besteht.
~ 220 kDa
Immunogen
Teilweise aufgereinigtes Protein aus Skelettmuskel-Myosin von erwachsenen Menschen. Klon A4.1025.
Application
Der Anti-Myosin-Schwerkette-Antikörper Klon A4.1025 ist ein Antikörper gegen die Myosin-Schwerkette zur Verwendung in IH und WB.
Immunhistochemie:
Ein unabhängiges Labor berichtete, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers die Myosin-Schwerkette in Zebrafisch-Embryos und in mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Skelettmuskelschnitten nachwies (Blagden, C.S., 1997; Cho, M., 1994).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die Myosin-Schwerkette, Molekülmasse ~220 kDa. Immunblotting mit Muskelzelllysaten zeigt oft mehrere nah beieinanderliegende Banden von verschiedenen Myosin-Schwerkette-Genen sowie Abbauprodukten.
Physical form
Nicht aufgereinigtes, monoklonales Maus-Aszites-IgG in Puffer mit 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
RIPA-Lysate von C2C12-Zellen
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von C2C12-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-1:5000-Verdünnung dieser Charge wies die Myosin-Schwerkette (MyHC) in RIPA-Lysaten aus Skelettmuskelzellen von Kaninchen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mechanical stress triggers cardiomyocyte autophagy through angiotensin II type 1 receptor-mediated p38MAP kinase independently of angiotensin II.
Lin, L; Tang, C; Xu, J; Ye, Y; Weng, L; Wei, W; Ge, J; Liu, X; Zou, Y
Testing null
A M Maggs et al.
Journal of muscle research and cell motility, 21(2), 101-113 (2000-08-29)
The contractile properties of muscle fibres are, in part, determined by the myosin heavy chain (MyHC) isoforms they express. Using monoclonal antibodies, we show that at least three forms of slow twitch MyHC accumulate sequentially during mouse fetal development and
High-density lipoprotein inhibits mechanical stress-induced cardiomyocyte autophagy and cardiac hypertrophy through angiotensin II type 1 receptor-mediated PI3K/Akt pathway.
Lin, L; Liu, X; Xu, J; Weng, L; Ren, J; Ge, J; Zou, Y
Journal of Cellular and Molecular Medicine null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-71604053252580758