Fortfahren mit
05-633
Anti-BrdU-Antikörper, Klon BU-1
culture supernatant, clone BU-1, Upstate®
Synonym(e):
Anti-BrdU antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
BU-1, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
Application:
ICC
Citations:
20
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
BU-1, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Der immunzytochemische Nachweis von in die DNA integriertem Bromdesoxyuridin (BrdU) ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel zum Untersuchen der Zytokinetik von normalen und neoplastischen Zellen. Die In-vitro- oder In-vivo-Markierung von Tumorzellen mit dem Thymidin-Analog BrdU und der anschließende Nachweis von integriertem BrdU mittels spezifischer monoklonaler Anti-BrdU-Antikörper gilt als präzise und umfassende Methode, um den Grad der DNA-Synthese zu quantifizieren. BrdU ist in die neu synthetisierte DNA von S-Phasen-Zellen integriert und kann demnach zum Schätzen der Zellfrakturierung in der S-Phase eingesetzt werden. Darüber hinaus können mittels einer bivariaten BrdU/DNA-Durchflusszytometrie-Analyse auch dynamische proliferative Informationen (wie die S-Phasenübergangsrate und die potenzielle Verdopplungszeit) gewonnen werden.
Keine angegeben
Immunogen
5-Ioduridin:Ovalbumin-Konjugat
Application
Der Anti-BrdU-Antikörper, Klon BU-1 (monoklonaler Antikörper der Maus), detektiert BrdU (auch bekannt als Bromdesoxyuridin) und wird nachweislich erfolgreich in ICC eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
5-Brom-2-Desoxyuridin
Physical form
4 Fläschchen, jedes Fläschchen enthält aus 2,5 ml lyophilisierten Mauskulturüberstand. Der Überstand enthält Mykoplasma mit Enzymen, die die Antikörperbindung erleichtern. Lyophilisiertes Pulver.
Analysis Note
Eine repräsentative Charge wurde mittels Immunzytochemie an HeLa-Zellen beurteilt. Mit einer Verdünnung aus einer repräsentativen Charge im Verhältnis 1:2–1:4 wurde die positive Immunfärbung für Anti-BrdU in mit 95 % Ethanol und 5 % Eisessig fixierten HeLa-Zellen nachgewiesen. Diese Charge wurde mit dem DNA-Replikations-Assaykit (Art.-Nr. 17-316) getestet.
Techniktipp: Mit diesem Antikörper kann in doppelsträngige DNA integriertes 5-Brom-2-Desoxyuridin nachgewiesen werden. Eine DNA-Denaturierung ist nicht erforderlich.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3222MAB3510MAB3424
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
BU-1, monoclonal
clone
IIB5, monoclonal
clone
BU-1, monoclonal
clone
131-14871, monoclonal, AH4H7-1, monoclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-BrdU-Antikörper, Klon BU-1
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
X Gao et al.
Cell death & disease, 6, e1610-e1610 (2015-01-23)
G-quadruplex (G4) DNA and G4 DNA resolvase are involved in a variety of biological processes. To understand the biological function of G4 DNA structures and their resolvases in spermatogenesis, we investigated the distribution of G4 structures in mouse testis and
S-phase detection with an antibody to bromodeoxyuridine. Role of DNase pretreatment.
Gonchoroff, N J, et al.
Journal of Immunological Methods, 93, 97-101 (1986)
Chunhua Tang et al.
Journal of molecular cell biology, 11(5), 408-420 (2018-09-15)
DICER1 is a key enzyme responsible for the maturation of microRNAs. Recent evidences suggested that DICER1 and microRNAs expressed in epididymis were involved in the control of male fertility. However, the exact mechanism remains to be elucidated. Here, we created