Fortfahren mit
05-594
Anti-HSP90-Antikörper
clone D7a, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D7a, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
D7a, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, pig, mouse, rat, bovine, chicken
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
General description
90 kDa
Immunogen
Aus Hühnerhirn aufgereinigtes Protein von voller Länge, Klon D7a
Application
Dieser Anti-HSP90-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB für den Nachweis von HSP90 validiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt HSP90.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von Maus-3T3/A31-Fibroblasten oder humanen A431-Zellen beurteilt
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H1775SAB2900334SAB5700674
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, rabbit, pig, mouse, rat, bovine, chicken
species reactivity
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
species reactivity
human, rat, mouse, chicken, monkey, Drosophila
species reactivity
human, mouse, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
D7a, monoclonal
clone
AC-16, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P11501
UniProt accession no.
P07900
UniProt accession no.
P07900
UniProt accession no.
P08238
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jason M Shapiro et al.
PloS one, 11(11), e0165227-e0165227 (2016-11-02)
We previously isolated AF20, a murine monoclonal antibody that recognizes a cell surface glycoprotein of approximately 90-110 kDa. The AF20 antigen is specifically expressed in human hepatoma and colon cancer cell lines, and thus could serve as a cancer biomarker.
The hsp90-based chaperone system: involvement in signal transduction from a variety of hormone and growth factor receptors.
Pratt, W B
Proceedings of the Society For Experimental Biology and Medicine. Society For Experimental Biology and Medicine, 217, 420-434 (1998)
Role of the nuclear receptor coactivator AIB1-Delta4 splice variant in the control of gene transcription.
Chien, CD; Kirilyuk, A; Li, JV; Zhang, W; Lahusen, T; Schmidt, MO; Oh, AS; Wellstein, A; Riegel, AT
The Journal of Biological Chemistry null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-594-25UG04054839350207