Merck
SAB2900334
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90AA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
heat shock protein hsp 90-alpha, hsp 86, hsp90a, hspc1, hspca
Größe auswählen
50 μG
€ 649,00
€ 649,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1502
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 649,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 649,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1502
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse, chicken, monkey, Drosophila
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSP90AA1(3320)
Allgemeine Beschreibung
Heat shock protein 90 (Hsp90α) gene is mapped to human chromosome 14q32.31. Hsp90α is an isoform of Hsp90 and is a cytoplasmic protein that comprises three domains, namely C-terminal, middle domain, and N-terminal nucleotide-binding domain. This protein is associated with membrane microdomains and lipid rafts.
Immunogen
Synthetic peptide from human HSP90AA1 / Hsp90.
Anwendung
Anti-HSP90AA1 antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry at a dilution of 1:400.
Biochem./physiol. Wirkung
Heat shock protein 90 alpha family class A member 1 (HSP90AA1 or Hsp90α) is upregulated during stress and helps in survival from membrane stress, especially during drug targeting. It elicits cytoprotective function and mediates protein homeostasis in the cytoplasm. An elevated level of Hsp90α is observed during chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Hsp90α also favors spermatocyte maturation and human ether-a-go-go-related gene (hERG) ion channel maturation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, 0.01% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pengpeng Li et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1861(2), 457-465 (2018-12-06)
During heat shock conditions, structural changes in cellular membranes may lead to cell death. Hsp90AA1 and other heat shock proteins involved in membranes are responsible for protecting membrane stabilization. However, the membrane binding mechanism of Hsp90AA1 remains largely uncharacterized. In
Abbey D Zuehlke et al.
Gene, 570(1), 8-16 (2015-06-14)
Heat shock protein 90α (Hsp90α), encoded by the HSP90AA1 gene, is the stress inducible isoform of the molecular chaperone Hsp90. Hsp90α is regulated differently and has different functions when compared to the constitutively expressed Hsp90β isoform, despite high amino acid
Keiichi Koshizuka et al.
Auris, nasus, larynx, 45(4), 854-865 (2017-12-14)
Our recent studies have revealed that both strands of pre-miRNAs, the guide strand and the passenger strand, are involved in cancer pathogenesis. Analyses of miRNA expression signatures by RNA sequencing in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) showed that