Fortfahren mit
05-591
Anti-Akt/PKB-Antikörper, PH-Domäne, Klon SKB1
clone SKB1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-AKT, Anti-PKB, Anti-PKB-ALPHA, Anti-PRKBA, Anti-RAC, Anti-RAC-ALPHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SKB1, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IP, WB
Citations:
65
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
General description
Die Serin-/Threoninkinase Akt (Proteinkinase B) hat sich als äußerst wichtiges Enzym in den an der Zellproliferation, Apoptose, Angiogenese und an Diabetes beteiligten Signalübertragungswegen erwiesen. Bei Säugetieren werden drei Isoformen von Akt (α, β, γ oder Akt 1, 2, 3) berichtet, die eine hohe Homologie aufweisen, sich jedoch leicht hinsichtlich der Lokalisierung ihrer regulatorischen Phosphorylierungsstellen unterscheiden. Akt α ist die prädominante Isoform in den meisten Gewebearten, wobei sich die stärkste Akt-β-Expression in auf Insulin reagierendem Gewebe beobachten lässt und Akt γ in großen Mengen in Gehirngewebe vorhanden ist. Jede Akt-Isoform besteht aus drei funktionell unterschiedlichen Regionen: einer N-terminalen Pleckstrin-Homologie(PH)-Domäne, die ein Lipidbindungsmodul bereitstellt, um Akt zu PIP2 und PIP3 zu lenken, einer zentralen katalytischen Domäne und einem C-terminalen hydrophoben Motiv.
60 kDa
Application
Dieser Anti-Akt/PKB-Antikörper, PH-Domäne, Klon SKB1, ist zur Verwendung bei FC, IC, IP und WB zum Nachweis von Akt/PKB validiert.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in immunaffinitätsgereinigtem Immunglobulin in 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl, 0,1 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-1003SAB5700805SAB5700349
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
SKB1, monoclonal
clone
6F5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
Gene Information
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
HRT1 modulates vascular smooth muscle cell proliferation and apoptosis.
Wenli Wang, Chengyu Z Prince, Xing Hu, Matthew J Pollman
Biochemical and biophysical research communications null
Heng-Liang Lin et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 323(1), 365-373 (2007-07-25)
Combretastatin A4 (CA4) is a drug that targets tumor vasculature to inhibit angiogenesis. Whether CA4 has a direct effect on gastric cancer is not known. We herein investigated the effect of CA4 on growth and metastasis of gastric cancer cells
Paul A Lapchak et al.
Journal of neurochemistry, 116(1), 122-131 (2010-11-09)
Acute ischemic stroke is a major risk for morbidity and mortality in our aging population. Currently only one drug, the thrombolytic tissue plasminogen activator, is approved by the US Food and Drug Administration to treat stroke. Therefore, there is a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-591-25UG04054839337703