Fortfahren mit
05-1003
Anti-phospho-Akt(Ser473)-Antikörper, Klon 6F5
clone 6F5, from mouse
Synonym(e):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6F5, monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, vertebrates, human
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC, WB
Citations:
32
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F5, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
General description
60 kDa
Akt/PKB ist eine Ser/Thr-Kinase und ein bekannter Haupteffektor des PI3-Kinasewegs. Sie ist an mehreren Signalwegen, die viele biologische Abläufe, einschließlich Glucosestoffwechsel, Zellüberleben/Apoptose, Zellzyklussteuerung, Angiogenese, Differenzierung, Zellwachstum und Proliferation betreffen, beteiligt. Bei Säugetieren existieren drei Isoformen von Akt (Akt1/PKB, Akt2/PKB und Akt3/PKB). Sie besitzen ein hohes Maß an Homologie, unterscheiden sich jedoch leicht in der Lokalisierung ihrer regulatorischen Phosphorylierungsstellen. Akt ist die überwiegende Isoform, die in den meisten Geweben vorkommt und von der angenommen wird, dass sie eine dominante Rolle bei Wachstum, Überleben, embryonaler Entwicklung und Adipozytendifferenzierung spielt. Akt2 korreliert mit der Regulation der Glucose-Homöostase und ist die überwiegende Isoform, die in auf Insulin ansprechendem Gewebe exprimiert wird. Akt3 kommt in Hirngewebe reichlich vor. Jede Akt-Isoform besteht aus drei funktionell unterschiedlichen Regionen: einer N-terminalen Pleckstrin-Homologie(PH)-Domäne, die ein Lipidbindungsmodul bereitstellt, um Akt zu PIP3 an der Zellmembran zu lenken, wo es zur Aktivierung benötigt wird, einer zentralen katalytischen Domäne, die Thr308 enthält und einem C-terminalen hydrophoben Motiv, das Ser473 enthält. Die Aktivierung von Akt hängt von dem doppelt regulatorischen Mechanismus ab, der sowohl die Translokation an die Plasmamembran als auch die doppelte Phosphorylierung an Thr308 und Ser473 durch PDK1 bzw. den TORC2-Komplex erfordert.
Immunogen
Peptid, das phosphoryliertes Ser473 von menschlichem Akt1 umfasst und enthält.
Application
Der Anti-phospho-Akt(Ser473)-Antikörper, Klon 6F5, weist den phospho-Akt(Ser473)-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB, FC, IF und IH publiziert und validiert.
Immunfluoreszenz-Analyse:
Mit EGF behandelte A431-Zellen wurden fixiert, permeabilisiert mit Anti-phospho-Akt (Ser473), Klon 6F5, (2 μg/ml) (rot) gefärbt. Der an Cy3 konjugierte Anti-Maus-Antikörper wurde zum Nachweis und Phalloidin-AlexaFluor 488 (grün) wurde zum Färben von Aktin verwendet.
Immunhistochemie:
Anti-phospho-Akt (Ser473), Klon 6F5, wurde auf 1:200 verdünnt, IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB.
Durchflusszytometrie:
Anti-phospho-Akt (Ser473) wurde für diesen Assay in einer Verdünnung von 1:800 verwendet.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie von 100 % mit den meisten gängigen Wirbeltieren sind Reaktionen mit einem breiten Speziesspektrum zu erwarten.
Erkennt Akt nur, wenn es an Ser473 phosphoryliert ist. Dieser Antikörper kreuzreagiert nicht mit Akt1/PKBα, wenn es nicht an Ser473 phosphoryliert ist.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % NaN3
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Mit 0,5–1 μg/ml dieser Charge wurde phosphoryliertes Akt in Lysaten aus NIH-3T3-Fibroblasten der Maus, die 20 Minuten mit 100 ng/ml PDGF behandelt wurden, nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0566905802R04736
description
clone 6F5, from mouse
description
clone 11E6, Upstate®, from mouse
description
clone NL50, Upstate®, from rabbit
description
culture supernatant, clone SK703, Upstate®
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
species reactivity
rat, mouse, vertebrates, human
species reactivity
rat, canine, mouse, human
species reactivity
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
species reactivity
mouse, human
clone
6F5, monoclonal
clone
11E6, monoclonal
clone
NL50, monoclonal
clone
SK703, monoclonal
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
P31749
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)