Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
€ 557,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MM13-4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFTR(1080)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
In einem unabhängigen Labor immunpräzipitierte dieser Antikörper CFTR aus einem T84-Zelllysat.
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper immunfärbt CFTR in T84-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pankreas. RIPA-Zelllysate
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen CFTR in RIPA-Zelllysaten von humanem T84-Darmkarzinom-Epithel nach. Eine frühere Charge wies CFTR in mit CFTR transfiziertem BHK nach.
Hinweis: CFTR kann als diffundiertes Protein auf SDS-PAGE laufen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone MM13-4, monoclonal | clone M3A7, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c