Merck
05-583
Anti-CFTR-Antikörper, Klon M3A7
clone M3A7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
€ 596,00
€ 596,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1263
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-CFTR-Antikörper, Klon M3A7, clone M3A7, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M3A7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CFTR(1080)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
05-581SAB4501942HPA021939
clone
M3A7, monoclonal
clone
MM13-4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Physical form
Über Protein G aufgereinigt
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
T84-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Western Blot an RIPA-Zelllysaten von humanen T84-Darmkarzinom-Epithel oder mit CFTR transfizierten BHK2 beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen CFTR in 20–50 µg RIPA-Zelllysaten von humanem T84-Darmkarzinom-Epithel nach. 0,5–2 µg/ml einer früheren Charge wiesen CFTR in mit CFTR transfizierten BHK nach (Haardt, M., 1999)
Hinweis: Sieden Sie das Lysat nicht. Stattdessen bei 37 °C 30 Minuten inkubieren. CFTR kann als diffundiertes Protein auf SDS-PAGE laufen.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper immunpräzipitiert CFTR. (Kartner, N., 1998.)
Immunohistochemie:
Dieser Antikörper immunfärbt CFTR in Gewebeschnitten von humanem Pankreas. (Kartner, N., 1998.)
Weisen Sie CFTR mit diesem Anti-CFTR-Antikörper, Klon M3A7, nach, der zur Verwendung in IH, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Dieser Antikörper erkennt CFTR, Molekülmasse 170 kDa.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
170 kDa
CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) ist ein integrales Membranprotein, das am Chloridionentransport beteiligt ist. Es kommt auf der Oberfläche von Endothelzellen in der Lunge und anderen Organen vor. CFTR-Defekte sind die Ursache von Mukoviszidose. Mukoviszidose (CF, cystic fibrosis) ist eine verbreitete tödliche Erbkrankheit, die durch Mutationen des Gens ausgelöst wird, das den Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Factor kodiert, einen durch cAMP regulierten Chloridkanal.. Etwa 70 % aller CF-Fälle haben den Verlust eines Phenylalanins in Position 508 (delta F508) gemein, was zu einem abnormalen Chloridtransport führt. Da die CF-Mutation tödlich ist, meistens durch eine Lungen- oder Lebererkrankung, stellt sich die Frage, warum diese genetische Erkrankung immer noch so häufig auftritt.
Immunogen
Epitop: A.S. 1365-1395
GST-Fusionsprotein, das den Resten 1197–1480 des humanen CFTR entspricht. Das Epitop ist auf den Aminosäuren 1365–1395 lokalisiert. Klon M3A7.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mechanosensitive Cl- secretion in biliary epithelium mediated through TMEM16A.
Dutta, AK; Woo, K; Khimji, AK; Kresge, C; Feranchak, AP
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Mark R Woodford et al.
Nature communications, 7, 12037-12037 (2016-06-30)
Heat shock protein-90 (Hsp90) is an essential molecular chaperone in eukaryotes involved in maintaining the stability and activity of numerous signalling proteins, also known as clients. Hsp90 ATPase activity is essential for its chaperone function and it is regulated by
M Haardt et al.
The Journal of biological chemistry, 274(31), 21873-21877 (1999-07-27)
Defective cAMP-stimulated chloride conductance of the plasma membrane of epithelial cell is the hallmark of cystic fibrosis (CF) and results from mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR. In the majority of CF patients, mutations in the CFTR
CFTR mediates apoptotic volume decrease and cell death by controlling glutathione efflux and ROS production in cultured mice proximal tubules.
Sebastien l'Hoste,Abderrahmen Chargui,Radia Belfodil,Elisabeth Corcelle et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Miquéias Lopes-Pacheco et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 17(6), 493-505 (2016-02-13)
We evaluated whether small molecule correctors could rescue four nucleotide-binding domain 1 (NBD1) mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene (A455E, S492F, ΔI507, and R560T). We first transfected Cos-7 cells (green monkey kidney cells) with A455E, S492F, ΔI507