Fortfahren mit
05-545
Anti-PP2A-Antikörper, C-Untereinheit, Klon 7A6
culture supernatant, clone 7A6, Upstate®
Synonym(e):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 494,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7A6, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
26
€ 494,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1154
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
7A6, monoclonal
species reactivity
mouse, Saccharomyces cerevisiae, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36 kDa
Immunogen
Peptid (C-bARRTPDYFL), das den Aminosäuren 302–309 der katalytischen Untereinheit von humanem PP2A entspricht
Application
Der Anti-PP2A-Antikörper, C-Untereinheit, Klon 7A6 weist die Konzentration von PP2A nach und wurde für die Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
Neurodegenerative Erkrankungen
Biochem/physiol Actions
Erkennt die katalytische Untereinheit von PP2A.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Zellkulturüberstand mit 30 % Glycerin und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-57707-32407-250
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, Xenopus, pig, rat
clone
7A6, monoclonal
clone
4b7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P67775
UniProt accession no.
P67775
UniProt accession no.
P67775
UniProt accession no.
P30153
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-54504053252281099