Fortfahren mit
05-517
Anti-PTH/PTHrP-Rezeptor-Antikörper, Klon 3D1.1
clone 3D1.1, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-BDE2, Anti-HHM, Anti-PLP, Anti-PTHR, Anti-PTHRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3D1.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3D1.1, monoclonal
species reactivity
pig, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
General description
80 kDa, Rezeptordimer bei 160 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 146–169 des humanen PTH/PTHrP (Parathormon/Parathormon-ähnliches Peptid)-Rezeptor (RRCDRNGSWELVPGHNRTWANYSE) entspricht.
Application
Der Anti-PTH/PTHrP-Rezeptor-Antikörper Klon 3D1.1 ist ein Antikörper gegen den PTH/PTHrP-Rezeptor zur Verwendung in IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Hormone & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Erkennt den PTH/PTHrP-Rezeptor und das Rezeptordimer.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in immunaffinitätsgereinigtem Immunglobulin in 0,2 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Nierengewebe
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von prä-adipösen 3T3-L1-Fibroblasten beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC532SAB4502489SAB4502493
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
pig, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
3D1.1, monoclonal
clone
4C4.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nathalie Alekos et al.
JCI insight (2023-02-03)
The energetic costs of bone formation require osteoblasts to coordinate their activities with tissues, like adipose, that can supply energy-dense macronutrients. In the case of intermittent parathyroid hormone treatment (PTH), a strategy used to reduce fracture risk, bone formation is
Altered ovarian function affects skeletal homeostasis independent of the action of follicle-stimulating hormone.
Gao, J; Tiwari-Pandey, R; Samadfam, R; Yang, Y; Miao, D; Karaplis, AC; Sairam, MR; Goltzman, D
Endocrinology null
Cell-specific effects of nitric oxide deficiency on parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) responsiveness and PTH1 receptor expression in cardiovascular cells.
Rolf Schreckenberg, Sibylle Wenzel, Rui Manuel da Costa Rebelo, Anja Rothig, Rainer Meyer et al.
Endocrinology null