Fortfahren mit
05-513
Anti-ATM-Antikörper, Klon AM9
ascites fluid, clone AM9, Upstate®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AM9, monoclonal
Application:
WB
Citations:
17
€ 372,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1376
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AM9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
350 kDa
Immunogen
Human-ATM von voller Länge
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Weisen Sie ATM, auch als Ataxia Telangiectasia Mutated bekannt, mit dem Anti-ATM-Antikörper, Klon AM9 (monoklonaler Maus-Antikörper), der in WB funktioniert, nach.
Biochem/physiol Actions
ATM
Physical form
Aszites
Mausaszites mit 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten aus Raji-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-200
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-384MAB3806FCMAB110P
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
PE
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
clone
AM9, monoclonal
clone
AT6/172, monoclonal
clone
10H11.E12, monoclonal
clone
10H11.E12, monoclonal
Gene Information
human ... ATM(472)
Gene Information
human ... ACTN1(87)
Gene Information
human ... ATM(472)
Gene Information
human ... ATM(472)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen Wang et al.
Translational oncology, 10(2), 190-196 (2017-02-10)
The ataxia telangiectasia mutated (ATM) protein kinase plays a central role in the cellular response to DNA damage. Loss or inactivation of both copies of the ATM gene (ATM) leads to ataxia telangiectasia, a devastating childhood condition characterized by neurodegeneration
T K Pandita et al.
Molecular and cellular biology, 19(7), 5096-5105 (1999-06-22)
A-T (ataxia telangiectasia) individuals frequently display gonadal atrophy, and Atm-/- mice show spermatogenic failure due to arrest at prophase of meiosis I. Chromosomal movements take place during meiotic prophase, with telomeres congregating on the nuclear envelope to transiently form a
Characterization of mre11 loss following HSV-1 infection.
Gregory, DA; Bachenheimer, SL
Virology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-51304053252516672