Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 467,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5G-2F, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Gene Information
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
General description
Es existieren zwei Isoformen von GSK3, alpha und beta, die ein hohes Maß an Aminosäurenhomologie aufweisen. Die zwei Isoformen von GSK3 werden durch Phosphorylierung streng reguliert. Die Aktivierung von GSK3 beta ist von der Phosphorylierung von Tyr216 (Tyr279 in GSK3 alpha) abhängig. Bei der Aktivierung phosphoryliert es eine Reihe verschiedener Zellproteine, einschließlich p53, c-Myc, c-Jun, Hitzeschock-Faktor 1 (HSF1) und Cyclin D1.
Immunogen
Application
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 ºC aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen Phospho-GSK3 in RIPA-Lysaten von humanen Jurkat-Zellen nach. Eine frühere Charge wies Phospho-GSK3 in Maus-3T3/A31-, humanen A431-Lysaten und Ratten-L6-Zellen nach
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 5G-2F, monoclonal | clone monoclonal | clone 4G-1E, monoclonal | clone 12B2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... GSK3A(2931) | Gene Information human ... GSK3B(2932) | Gene Information human ... GSK3A(2931) | Gene Information human ... GSK3B(2932) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus