Größe auswählen
€ 514,00
€ 514,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G-1E, monoclonal
species reactivity
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 4G-1E, monoclonal | clone 5G-2F, monoclonal | clone monoclonal | clone 12B2, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
General description
Immunogen
Application
PI3K-, Akt- & mTOR-Signalisierung
Signalisierung
Nicht empfohlen.
Immunzytochemie:
10 µg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für GSK3 in mit Aceton fixierten L6-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen GSK3 in RIPA-Lysaten von humanen Jurkat-Zellen nach. Zuvor wurde GSK3 in RIPA-Lysaten von humanen A431-, Ratten-L6- und -PC12- sowie Maus-3T3-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus