Fortfahren mit
05-361
Anti-NFκB p52-Antikörper
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Oncogene Lyt-10, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypept
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
EMSA, IP, WB
Citations:
107
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1250
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
52 kDa, Vorläufer bei 100 kDa
Der NFκB-Transkriptionsfaktor wurde ursprünglich als Proteinkomplex aus einer DNA-Bindungsuntereinheit und einem zugehörigen Protein identifiziert. Die DNA-Bindungsuntereinheit ist funktionell mit c-Rel p75 und Rel B p68 verwandt. Ursprünglich wurde angenommen, dass die p50-Untereinheit ein funktionell einzigartiges Protein ist, das aus dem Amino-Ende eines Vorläufers namens p105 gewonnenen wird. Es wurde eine cDNA isoliert, die eine alternative DNA-Bindungsuntereinheit von NFκB kodiert. Sie wird als Protein synthetisiert, das in verschiedenen Zelltypen exprimiert wird und wie p105 eine Spaltung durchläuft, um seine NFκB-Untereinheit zu bilden, in diesem Fall ein Protein namens p52 (vormals p49 genannt). Im Gegensatz zu p50, das aus p105 gewonnenen wird, agiert p52 im Zusammenspiel mit p65, um den HIV-Verstärker in vorübergehend transfizierten Jurkat-Zellen zu stimulieren.
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1–444 der humanem NFκB p52-Untereinheit entspricht (Schmidt, R., 1991;Bours, V., 1992).
Application
Der Anti-NFκB p52-Antikörper ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von NFκB p52, auch bekannt als DNA-Bindungsfaktor KBF2, Lymphozyten-Translokationschromosom 10, Onkogen Lyt-10, und wurde in EMSA, IP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunpräzipitation:
4 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten NFκB p52 und seinen p100-Vorläufer aus 500 µg HeLa-Zellkernextrakt-Zelllysat.
Gelshift-Assay:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers nutzte 2 µg je Gelshift-Assay (Bours, V., 1993).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die p52-Untereinheit von NFκB und seinen p100-Vorläufer.
Keine Kreuzreaktivität mit Maus oder Ratte; die Kreuzreaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig durch Immunblot in HeLa-Zellkernextrakt oder in humanen Raji-Zellen beurteilt, jedoch nicht in Maus-3T3/A31-Zellen und Ratten-PC12-Zellen
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen NFκB p52 und seinen p100-Vorläufer in HeLa-Zellkernextrakt nach. Eine frühere Charge wies NFκB p52 und seinen p100-Vorläufer in humanen Raji-Zellen, jedoch nicht in Maus-3T3/A31-Zellen und Ratten-PC12-Zelllysaten nach. Für Western Blot stark empfohlen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-886-I06-413ABS1515
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-NFκB p52-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mary Pulvino et al.
Blood, 120(8), 1668-1677 (2012-07-14)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), the most common type of non-Hodgkin lymphoma, remains a partially curable disease. Genetic alterations affecting components of NF-κB signaling pathways occur frequently in DLBCL. Almost all activated B cell-like (ABC) DLBCL, which is the least
TNF Receptor-Associated Factor 1 is a Major Target of Soluble TWEAK.
Carmona Arana, JA; Seher, A; Neumann, M; Lang, I; Siegmund, D; Wajant, H
Frontiers in Immunology null
Antianoikis effect of nuclear factor-kappaB through up-regulated expression of osteoprotegerin, BCL-2, and IAP-1.
Toruner, M; Fernandez-Zapico, M; Sha, JJ; Pham, L; Urrutia, R; Egan, LJ
The Journal of Biological Chemistry null