Fortfahren mit
05-321X
Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®
Synonym(e):
Anti-Phosphotyrosin Klon 4G10, Phosphotyrosin-Nachweisantikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 502,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
26
€ 502,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS16282
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden tyrosinphosphorylierten Proteins.
Einige der Tyrosinreste können mit einer Phosphatgruppe (phosphoryliert) von Proteinkinasen markiert werden. (In seinem phosphorylierten Zustand wird es als Phosphotyrosin bezeichnet.) Die Tyrosin-Phosphorylierung gilt als einer der wichtigsten Schritte bei der Signaltransduktion und Regulierung der Enzymaktivität.
Die Einführung von Anti-Phosphotyrosin-Antikörpern war ein bedeutendes Ereignis in der Signaltransduktionsforschung. Bevor Anti-Phosphotyrosin-Antikörper verfügbar waren, wurde die Tyrosyl-Phosphorylierung von Proteinen und Enzymen anhand von gefährlichen und zeitaufwändigen radioaktiven Versuchen untersucht. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden häufig in Western Blots eingesetzt, nachdem die Zielproteine immunpräzipitiert wurden, um die Tyrosyl-Phosphorylierung der Proteine zu messen. Anti-Phosphotyrosin-Antikörper werden auch direkt an Zelllysaten verwendet, um die Gesamtveränderung der Tyrosin-Phosphorylierung als Reaktion auf verschiedene Behandlungen zu untersuchen.
Immunogen
Phosphotyramin-KLH
Application
Der Anti-Phosphotyrosin-Antikörper Klon 4G10 weist Tyrosin-phosphorylierte Proteine in allen Spezies nach. Dieser einzigartige monoklonale Antikörper ist zur Verwendung in der IC, IH, IP und WB validiert und wurde in Hunderten Publikationen erwähnt.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunpräzipitation:
Mit 2-4 μg einer früheren Charge wurden die Phosphotyrosin-haltigen Proteine im Lysat einer konfluenten Kultur (10-cm-Petrischale) von Zellen, die eine aktivierte Tyrosinkinase exprimierten, quantitativ immunpräzipitiert. Zur Konservierung von Phosphotyrosin geben Sie: 0,2 mmol/l Natriumorthovanadat zum Lysepuffer hinzu.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Tyrosin-phosphorylierte Proteine aller Spezies.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 0,15 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid. Flüssig bei 2–8 ºC.
Monoklonaler IgG2bκ-Mausantikörper, der von der Maus-Hybridom-Zelllinie 4G10 (FOX-NY [NS-1-Derivat] Myelom- x Milzzellen) in vitro hergestellt wurde.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Sepharose-Chromatografie
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
HINWEIS: Nicht einfrieren.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wenn das Produkt aus Versehen eingefroren und aufgetaut wurde, zentrifugieren Sie es 10 Minuten bei 13,000 x g und 2-8 ºC. Bewahren Sie den Überstand für Ihre Anwendung auf.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mit EGF-behandelten humanen A431-Karzinomzellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Tyrosin-phosphorylierte Proteine in einem modifizierten RIPA-Lysat aus mit EG behandelten humanen A431-Karzinomzellen nach (Cohen, B., 1990; Druker, B. J.,1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-32105-77705-321MG
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ALK-activating homologous mutations in LTK induce cellular transformation.
Roll, JD; Reuther, GW
Testing null
Chi Yan et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 730213-730213 (2022-06-21)
Background: Target therapies play more and more important roles in gastrointestinal stromal tumors (GISTs) and melanoma with the advancement of clinical drugs that overcome the resistance caused by gene mutations. c-KIT gene mutations account for a large portion of GIST
Polo kinase links the stress pathway to cell cycle control and tip growth in fission yeast.
Janni Petersen, Iain M Hagan
Nature null
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review