Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.660,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Application
Physical form
Monoklonaler IgG2bκ-Mausantikörper, der von der Maus-Hybridom-Zelllinie 4G10 (FOX-NY [NS-1-Derivat] Myelom- x Milzzellen) in vitro hergestellt wurde.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-302, EGF-stimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen Tyrosin-phosphorylierte Proteine in einem modifizierten RIPA-Lysat aus mit EGF behandelten humanen A431-Karzinomzellen nach (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 4G10®, Upstate®, from mouse | description clone 4G10®, Upstate®, from mouse | description clone 4G10®, Upstate®, from mouse | description clone 4G10®, Upstate®, from mouse |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form - |
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Phosphotyrosin-Antikörper, Klon 4G10®
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?