Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 609,00 |
Über diesen Artikel
€ 609,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Apu3, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
Rekombinantes Di-Ubiquitin-Protein (Lys63-verknüpft) (17-10388)
Im Gegensatz dazu sind Polyubiquitinketten, die über den Lys48-Rest des Ubiquitins verbunden sind, am häufigsten mit Proteinen assoziiert, die auf einen proteosomalen Abbau abzielen.
Immunogen
Application
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Anti-Ubiquitin (Lys63-spezifisch), Klon Apu3, gefällte ubiquitinhaltige Proteine aus HeLa-Zelllysaten aus
Immunhistochemie:
Ubiquitinfärbungen (Lys63-spezifisch) von Darmkrebsgewebeschnitten sind auf Tumorzellen beschränkt.
Durchflusszytometrie:
Durchflusszytometrische Analyse von Jurkat-Zellen mit Anti-Ubiquitin, Lys63-spezifisch (Nr. 05-1308) (blau) und Kaninchen-IgG-Kontrolle (rot).
Inhibitionstest:
Vorinkubation von Anti-Ubiquitin, Lys63-spezifisch, mit K63-Multiubiquitin-Ketten hemmt die Bindung an HeLa-Zelllysat in Western Blots.
Immunzytochemie:
Ubiquitinfärbungen (Lys63-spezifisch) von Darmkrebsgewebeschnitten sind auf Tumorzellen beschränkt. Positivfärbung wurde auch in Hirnschnitten der Maus, der Ratte und des Kaninchens nachgewiesen.
Signalgebung
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Für eine maximale Rückgewinnung des Produkts das Fläschchen vor dem Entfernen des Deckels zentrifugieren.
Analysis Note
Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 konnten Lys63-Ubiquitinketten mithilfe von Western Blots nachgewiesen werden. Jedoch konnten kein Lys48-Polyubiquitinketten oder freies Ubiquitin nachgewiesen werden.
Lys63-Polyubiquitinketten.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source - | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity rat, human, mouse, rabbit | species reactivity - | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human |
| Gene Information human ... UBAP2(55833) | Gene Information - | Gene Information human ... UBAP2(55833) | Gene Information human ... UBB(7314) |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 |
| clone Apu3, monoclonal | clone - | clone HWA4C4, monoclonal | clone Apu3, monoclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 05-1308 | 04053252478048 |