Merck
17-10388
Di-Ubiquitin (Lys63-gebunden), rekombinantes Protein
Native K63 linked Di-Ubiquitin which can be used as a substrate for proteases that cleave the isopeptide linkage between two ubiquitin molecules.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (reversed phase HPLC)
Mol wt:
Mw ~17 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>95% (reversed phase HPLC)
mol wt
Mw ~17 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
General description
ANTIKÖRPER ERHÄLTLICH!
Anti-Ubiquitin, Lys63-spezifisch, Klon Apu3 (Katalognr. 05-1308)
Dieses Produkt ist ein natives, an K63 gebundenes Di-Ubiquitin, das als Substrat für Proteasen, welche die Isopeptidbindung zwischen zwei Ubiquitin-Molekülen spalten, verwendet werden kann. Er kann auch verwendet werden, um den Bindungsmechanismus und die Erkennung durch Proteine, die Ubiquitin-assoziierte Domänen oder mit Ubiquitin interagierende Motive (UIM) enthalten, zu untersuchen.
Dieses Produkt wird durch chemische Ligation gebildet.
Polyubiquitinketten, die über den Lys48-Rest des Ubiquitins verbunden sind, sind am häufigsten mit Proteinen assoziiert, die auf einen proteosomalen Abbau abzielen.
Im Gegensatz dazu sind Polyubiquitinketten, die über den Lys63-Rest des Ubiquitins (Ub) verbunden sind, mit nicht proteolytischen Funktionen wie der Signaltransduktion assoziiert. Lys63-verknüpfte PolyUb-Ketten verbinden Komponenten der NFκB-Signalisierung auf eine äußerst regulierte Art und Weise und genetische Untersuchungsergebnisse belegen, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten an der Stressreaktion und DNA-Reparatur beteiligt sind. Forschungsarbeiten an Hefen deuten darauf hin, dass Lys63-verknüpfte Ub-Ketten die Endozytose stimulieren.
Application
LC-MS-Analyse:
Mobile Phase A = 1 % CH3CN, 0,1 % Ameisensäure in Wasser (MilliQ) und B = 1 % Wasser (MilliQ) und 0,1 % Ameisensäure in
CH3CN. Phenomenex Kinetex C18, (2,1×50 mm, 2,6 μmol/l); Durchfluss = 0,6 ml/min, Laufzeit = 6 min, Säulentemperatur = 40 °C.
Gradient: 5 % bis 95 % B über 3,5 min. (siehe Abbildung 2)
Preparation Note
Bei -80 °C aufbewahren. Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml von Anti-Ubiquitin, Lys63-spezifisch, Klon Apu2 (Katalognr. 05-1308) wies an Lys63 gebundenes Ubiquitin aus 1 µg rekombinantem Di-Ubiquitin (Lys63-gebunden)-Protein (Katalognr. 17-10388) nach. (Siehe Abbildung 1)
Other Notes
50 µg in 2,5 µl DMSO und 56 µl 0,02 mol/l TRIS, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,5 auf eine Endkonzentration von 50 µmol/l rekonstituiertes Di-Ubiquitin (Lys63-gebunden).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)