Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 583,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F12-H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Application
Repräsentative Daten von einer früheren Charge. Beschalltes 3T3-L1-Chromatin wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys9) und dem Magna ChIP-G-Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit Primern, die den p16-Promotor flankieren, verifiziert.
Peptidhemmungsanalyse:
Der Peptid-Blockierungsassay zeigt eine klare Präferenz für den Antikörper in der Trimethylform gegenüber der Dimethylform.
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP):
ChIP-Analyse von bekannten chromosomalen Suv39h-Zielen (H3K9me3 in Hauptsatelliten, ES-Zellen von Mäusen).
Dot-Blot-Analyse:
Dot-Blot-Analysen zeigen die Spezifizität von Anti-H3K9me3, Klon 6F12-H4 für Trimethyl-Lys9 von Histon H3.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 0,5–5 μg/ml-Verdünnung dieser Charge wiesen Trimethyl-Histon H3 (Lys9) in HeLa-Säureextrakten nach.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 6F12-H4, monoclonal | clone 6F12-H4, monoclonal | clone CMA308, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human, mouse, rat, chicken |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide) | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c