Fortfahren mit
05-1109
Anti-Pro-Insulin C-Peptid-Antikörper, Klon C-PEP-01
clone C-PEP-01, from mouse
Synonym(e):
CD220 antigen, insulin receptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C-PEP-01, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
9
€ 400,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C-PEP-01, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Etwa 12 kDa
Proinsulin besteht aus drei Teilen: C-Peptid und zwei lange Aminosäurenstränge (Alpha- und Beta-Ketten, die später verknüpft werden, um das Insulinmolekül zu bilden). Aus jedem Proinsulin-Molekül werden ein Molekül Insulin und ein Molekül C-Peptid erzeugt. C-Peptid wird zu gleichen Mengen wie Insulin ins Blut freigesetzt.
Immunogen
Synthetisches C-Peptid aus humanem Proinsulin, das an Rinderserumalbumin konjugiert ist.
Application
Dieser Anti-Proinsulin C-Antikörper, Klon C-PEP-01 ist zur Verwendung in IH(P) für den Nachweis von Proinsulin-C-Peptid validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper C-PEP-01 reagiert spezifisch mit C-Peptid, einem Teil des Proinsulin-Moleküls.
Es wurde keine Kreuzreaktivität mit Insulin oder anderen Peptidhormonen beobachtet.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Monoklonales Maus-IgG1 in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4 und 15 mmol/l Natriumazid.
Sequenzielle Ausfällung mit Caprylsäure und Ammoniumsulfat.
Preparation Note
Bei 2–8 °C lagern und innerhalb von 1 Jahr nach Empfang verwenden.
Analysis Note
Kontrolle
Humanes gesundes Pankreasgewebe
Mittels Immunhistochemie in gesundem humanem Pankreas beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Insulin in humanem gesundem Pankreasgewebe nach.
Other Notes
Ersetzt: CBL94
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-724MABS65SAB1300729
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, rat (demonstrated by independent lab), human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
C-PEP-01, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CT-3, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P06213
UniProt accession no.
P06213
UniProt accession no.
P06213
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c