Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 |
Über diesen Artikel
€ 416,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LA1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Immunogen
Application
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Signalisierung
Immunzytochemische (IC) Analyse: 2 μg/ml einer repräsentativen Charge wiesen EGFR in A431-Zellen nach.
Immunhistochemische (Paraffin) (IHC) Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies EGFR in Gewebeschnitten der Human-Plazenta nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierte EGFR in Huh-7.5-Zellen. (Diao, J., et al. (2012). J Virol. 86(20); 10935-10949).
Western-Blot-Analyse: 1 mg/ml einer repräsentativen Charge wies EGFR in A431-Zelllysat nach.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone LA1, monoclonal | clone 13G8, monoclonal | clone 4H2, monoclonal | clone polyclonal |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, neutralization: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable, western blot: 1 μg/mL |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1