Fortfahren mit
04-290
Anti-EGFR(CT)-Antikörper, Klon 13G8
clone 13G8, from mouse
Synonym(e):
ERBB, mENA, ERBB1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13G8, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
11
€ 384,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB04338
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13G8, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®, Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
180 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das die umgebenden Aminosäuren des C-Terminus in Human-EGFR umfasst
Application
Der Anti-EGFR (C-Terminus-Antikörper) Klon 13G8 weist die Konzentration von EGFR (C-Terminus) nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IC und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt die C-Terminus-Domäne des EGF-Rezeptors A.S. 1165–1186)
Physical form
100 µ g aufgereinigtes, lyophilisiertes monoklonales Maus-IgG in PBS mit 0,09 % Natriumazid, PEG und Saccharose
Anschließende thiophile Adsorption und Größenausschlusschromatografie
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre
Analysis Note
Kontrolle
Einschließlich mit EGF behandeltes Hep2G-Lysat als Positivkontrolle
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-337; 04-338
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-28304-28204-281
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
clone
13G8, monoclonal
clone
12A3, monoclonal
clone
3F2, monoclonal
clone
5F10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human, canine, rat
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
dog ... Egfr(404306)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-29004053252582738