Fortfahren mit
04-928
Anti-Histon H3-Antikörper, CT, pan, Klon A3S, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone A3S, Upstate®
Synonym(e):
H3, Histone H3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
A3S, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
Application:
ChIP, WB
Citations:
26
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1226
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Ein Antikörper, der den C-Terminus von Histon H3 erkennt und zum Identifizieren des Gesamt-H3s nützlich ist, unabhängig von posttranslationalen Modifikationen.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem Histon H3 entspricht
Application
Der Anti-Histon H3-Antikörper, CT, pan, Klon A3S ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Histon H3 und wurde für die Verwendung in ChIP und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500–1:2.000-Verdünnung dieser Charge wies Histon H3 auf unabhängige Weise in säureextrahierten Proteinen von unbehandelten, mit Natriumbutyrat oder mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen nach.
Chromatin-Immunpräzipitation:
2 μl einer vorherigen Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierten mit Histon H3 assoziiertes Chromatin aus Wildtyp-Hefelysat.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten
Erkennt Histon H3.
Physical form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot-Analyse beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 05-928
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-92807-69005-499
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
species reactivity
human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
vertebrates, human, plant
clone
A3S, monoclonal
clone
A3S, monoclonal
clone
polyclonal
clone
6.6.2, monoclonal
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
-
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marcel Donnet et al.
Journal of colloid and interface science, 340(2), 218-224 (2009-10-10)
Thermodynamic solubility calculations are normally only related to thermodynamic equilibria in solution. In this paper, we extend the use of such solubility calculations to help elucidate possible precipitation reaction pathways during the entire reaction. We also estimate the interfacial energy
Huiyuan Zhang et al.
Nature communications, 5, 5798-5798 (2014-12-17)
The transcriptional regulator STAT3 curbs pro-inflammatory cytokine production mediated by NF-κB signalling in innate immune cells, yet the mechanism by which this occurs has been unclear. Here we identify STAT3 as a pivotal negative regulator of Ubc13, an E2 ubiquitin-conjugating
Jessica Kain et al.
Molecular metabolism, 53, 101291-101291 (2021-07-12)
Type II nuclear hormone receptors, including farnesoid X receptors (FXR), liver X receptors (LXR), and peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR), which serve as drug targets for metabolic diseases, are permanently positioned in the nucleus and thought to be bound to DNA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-92804053252731419