Fortfahren mit
04-1624
Anti-Centrin-Antikörper, Klon 20H5
clone 20H5, from mouse
Synonym(e):
Caltractin isoform 2, EF-hand protein, calcium binding protein, centrin 1, centrin, EF-hand protein, 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
20H5, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
198
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1054
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
20H5, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CETN1(1068)
General description
Centrin ist ein wesentlicher Regulator der Centriol-Duplikation. Dieses Protein befindet sich am Zentrosom von Interphasenzellen. Bei der Mitose wird Centrin an die Spindelpole verteilt, was mit den dynamischen Veränderungen des Zentrosoms während des Zellzyklus übereinstimmt. Aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass Centrin durch seine Rolle als Komponente der Centriol-Vorläuferstrukturen und durch periodische, zellzyklusspezifische Veränderungen seiner Menge eine räumliche und zeitliche Kontrolle über die Centriol-Duplikation ausübt.
~ 20 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von Chlamydomonas Centrin entspricht.
Application
Der Anti-Centrin-Antikörper, Klon 20H5 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Centrin, auch bekannt als Caltractin-Isoform 2, EF-hand Protein, und wurde in WB, IP, ICC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Manandhar, G., et al. (1999). Cell Motil Cytoskeleton. 43(2):137-144.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von Centrin.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Centrin in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE480MABT1353MAB079-1
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
20H5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
150-230-1, monoclonal
clone
15E2E2, monoclonal
UniProt accession no.
Q12798
UniProt accession no.
P41208
UniProt accession no.
Q9BV73
UniProt accession no.
P23297
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c